Learn More
Brannan™ Kit de thermomètres scientifiques
Le kit de thermomètres scientifiques Brannan™ est livré dans un boîtier en plastique bleu et comprend une variété d’instruments et un ensemble de notes d’observations scientifiques.
Marque:  Brannan™ 25/701/0
Code produit. 13018573
  • 101.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Kit complet conçu pour aider les enseignants à dispenser le programme national
Spécification
Spécification
Boîtier en plastique bleu, 4 thermomètres remplis d’alcool vert de 150 mm de marque initial™, 4 thermomètres remplis d’alcool vert de 200 mm de marque initial™, 2 thermomètres de petite taille pour salle de classe, 1 thermomètre de type à cadran maximum/minimum, 1 thermomètre de température de sol, 1 thermomètre clinique de contrôle ponctuel
Dimensions de la boîte : 334 x 232 x 50 mm
Kit de recherche scientifique
Nom du produit
Brannan™ Kit de thermomètres scientifiques > Dimensions de la boîte : 334 x 232 x 50 mm