Learn More
Contec™ Lingettes pré-saturées non tissées PROSAT™
BIOPHARMA
Utilisez ces lingettes pour nettoyer les paillasses avec hotte à flux laminaire, la surface des salles blanches et les équipements.Les lingettes présaturées non tissées Contec™ PROSAT™ offrent des niveaux de saturation de solvant ou de désinfectant spécifiques selon l’utilisation faite.
Marque:  Contec™ PSC20006-BPR
541.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17254523
  • 872.00€ / 1400 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisez ces lingettes pour nettoyer les paillasses avec hotte à flux laminaire, la surface des salles blanches et les équipements. Les lingettes présaturées non tissées Contec™ PROSAT™ offrent des niveaux de saturation de solvant ou de désinfectant spécifiques selon l’utilisation faite.
  • Support de lingette conçu pour l’application
  • Compatible avec les environnements ISO de classe 5 (FED-STD-209E classe 100/M3.5)
  • Parfaites pour essuyer les instruments avant leur passage
  • Fabriquées en PP fondu-soufflé ou en cellulose / polyester
  • Efficaces et pratiques pour nettoyer les outils de traitement et autres équipements
  • Choisissez les lingettes 100 % polyester lacé par filage pour une meilleure propreté, les lingettes en PP fondu-soufflé pour une résistance accrue ou les lingettes en cellulose / polyester hydroentangle économiques
  • Le mélange de solvants répond aux spécifications de la SEMI relatives aux métaux et contaminants
Spécification
Spécification
Lingettes pré-saturées
28 cm
23 cm
Non autoclavable
Single-use
Idéal pour le nettoyage et l'essuyage de routine des instruments et équipements
50 Paquets ; 28 Paquets/Carton
IPA à 70 %, eau désionisée à 30 %.
11 in
9 in
Polyester Cellulose
Classe ISO 5
28 x 23 cm (11 x 9 in)
Outils de traitement et autres équipements
1-ply
Non stérile
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • CONTEC PROSAT AMP THETA 70/30 IPA & DI WATER
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol