Learn More
Contec™ Lingettes pré-saturées non tissées PROSAT™
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 cm (8 x 8 po)
28 x 23 cm (11 x 9 in)
Matériau:
Polyester Cellulose
Polypropylène
Solution de saturation:
70 % IPA/30 % eau DI
Quantité d’emballage:
1800 Lingettes/Carton
24 Paquets ; 50 Paquets/Carton
24 lingettes/Sachet
50 Paquets ; 24 Paquets/Carton
50 Paquets ; 28 Paquets/Carton
50 Paquets ; 40 Paquets/Carton
50 Paquets ; 50 Paquets/Carton
50 lingettes/Sachet
50 lingettes/sachet, 40 sachets/carton
Conditionnement:
0.30kg
1200 pièces
1400 pièces
2000 pièces
2500 pièces
50 pièces
Description
Utilisez ces lingettes pour nettoyer les paillasses avec hotte à flux laminaire, la surface des salles blanches et les équipements. Les lingettes présaturées non tissées Contec™ PROSAT™ offrent des niveaux de saturation de solvant ou de désinfectant spécifiques selon l’utilisation faite.
- Support de lingette conçu pour l’application
- Compatible avec les environnements ISO de classe 5 (FED-STD-209E classe 100/M3.5)
- Parfaites pour essuyer les instruments avant leur passage
- Fabriquées en PP fondu-soufflé ou en cellulose / polyester
- Efficaces et pratiques pour nettoyer les outils de traitement et autres équipements
- Choisissez les lingettes 100 % polyester lacé par filage pour une meilleure propreté, les lingettes en PP fondu-soufflé pour une résistance accrue ou les lingettes en cellulose / polyester hydroentangle économiques
- Le mélange de solvants répond aux spécifications de la SEMI relatives aux métaux et contaminants
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes pré-saturées |
| Longueur (impériale) | 11 in |
| Longueur (métrique) | 28 cm |
| Largeur (impériale) | 11 in |
| Largeur (métrique) | 23 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Classe ISO 5 |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 28 x 23 cm (11 x 9 in) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- CONTEC PROSAT MBPP 70/30 IPA & DI WATER
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol