Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ HIC-10
Obtenez une séparation à haute résolution des protéines et des peptides dans des conditions non dénaturantes grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10.
851.99€ - 1522.63€
Spécification
Pression max. | 3500 psi (240 bars) |
---|---|
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2,5 à 7,5 |
Porosité | 300 Å |
Surface spécifique | 100 m²/g |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11301863
|
Thermo Scientific™
063653 |
100 mm | 2,1 mm |
856.01€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11311863
|
Thermo Scientific™
063655 |
100 mm | 4,6 mm |
851.99€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11321863
|
Thermo Scientific™
063665 |
75 mm | 7,8 mm |
1522.63€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11342043
![]() |
Thermo Scientific™
074197 |
250 mm | 4,6 mm |
1369.37€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Obtenez une séparation à haute résolution des protéines et des peptides dans des conditions non dénaturantes grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10. Mises au point avec fixation de ligands multifonctionnels, ces colonnes à base de silice offrent une excellente stabilité hydrolytique dans les conditions fortement aqueuses de la HIC.
Colonnes à haute efficacité pour la séparation de grosses biomolécules- Grande capacité de charge en protéines pour les applications de purification des protéines
- Large gamme d’applications analytiques et préparatives, y compris la séparation de protéines sériques bovines, de protéines de venin de serpent et d’anticorps monoclonaux (MAb)
- À base de particules de gel de silice sphériques de 5 μm ultra-haute pureté, avec des pores de 300 Å
La chromatographie d’interaction hydrophobe sépare les biomolécules selon un gradient de sel décroissant, basé sur les différences d’hydrophobicité de surface. Cette méthode préserve l’activité biologique des protéines. Le mécanisme de séparation HIC est complémentaire de celui des chromatographies par échange d’ions et par filtration sur gel.
Spécification
3500 psi (240 bars) | |
2,5 à 7,5 | |
100 m²/g | |
Amide/éthyle | |
Interaction hydrophobe | |
Acier inoxydable |
5 μm | |
300 Å | |
40°C | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Interaction hydrophobe | |
Responsibly packaged |