Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ HIC-10
BIOPHARMA
Obtenez une séparation à haute résolution des protéines et des peptides dans des conditions non dénaturantes grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10.
Marque:  Thermo Scientific™ 074197
Code produit. 11342043
  • 1369.37€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Obtenez une séparation à haute résolution des protéines et des peptides dans des conditions non dénaturantes grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10. Mises au point avec fixation de ligands multifonctionnels, ces colonnes à base de silice offrent une excellente stabilité hydrolytique dans les conditions fortement aqueuses de la HIC.
Colonnes à haute efficacité pour la séparation de grosses biomolécules
  • Grande capacité de charge en protéines pour les applications de purification des protéines
  • Large gamme d’applications analytiques et préparatoires, y compris la séparation de protéines sériques bovines, de protéines de venin de serpent et d’anticorps monoclonaux (MAb)
  • À base de 5 μm de particules de gel de silice sphérique de très haute pureté avec porosité de 300 Å
La chromatographie d’interaction hydrophobe sépare les biomolécules selon un gradient de sel décroissant, basé sur les différences d’hydrophobicité de surface. Cette méthode préserve l’activité biologique des protéines. Le mécanisme de séparation HIC est complémentaire de celui des chromatographies par échange d’ions et par filtration sur gel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
250 mm
5 μm
300 Å
100 m²/g
Amide/éthyle
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Interaction hydrophobe
Colonne analytique
Responsibly packaged
4,6 mm
3500 psi (240 bars)
2,5 à 7,5
Chaque
40°C
ProPac
Interaction hydrophobe
Acier inoxydable
Bio-LC
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot001558 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number074197
Numéro de lot001512 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number074197
Numéro de lot001562 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number074197
Numéro de lot001563 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number074197
Numéro de lot001566 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number074197
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ HIC-10 > Longueur : 250 mm ; dia. int. : 4,6 mm