Learn More
Invitrogen™ Milieu de montage anti-atténuation ProLong™ Gold avec DAPI
Milieu de montage liquide appliqué directement sur les échantillons de tissus ou cellules marqués par fluorescence présents sur les lames de microscope.
Marque: Invitrogen™ P36931
270.56 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Streptavidine Alexa Fluor 647, ProLong Gold Antifade et séquence activatrice de signal Image-iT FX
Description
ProLong Gold Antifade Mountant with DNA Stain DAPI is a mounting media that can be directly applied to fluorescently labeled cell or tissue samples on microscope slides. It comes ready-to-use and stored at room temperature—just apply a drop, add a coverslip, cure, and image. ProLong Gold Antifade Mountants come in a 2-mL dropper bottle or 10-mL bottle. It is formulated with the blue DNA stain DAPI to make your nuclear counterstaining more convenient and consistent when preparing your samples for imaging.
Des composants chimiques conçus pour protéger les colorants fluorescents contre la décoloration (photoblanchiment) lors des expériences de microscopie par fluorescence et assure cette protection sans absorber considérablement le signal de fluorescence initial. Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Gold est un milieu de montage durcissant qui forme un parcours optique quasi-parfait (1,47 RI) et permet le stockage à long terme de lʼéchantillon. Il est prêt à lʼemploi (stockage à température ambiante et pas de mélange requis) : il vous suffit dʼappliquer une goutte sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle, de traiter et de prendre des images. Le milieu de montage ProLong Gold est disponible avec ou sans colorant nucléaire DAPI. Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Gold est déconseillé pour le montage dʼéchantillons contenant des protéines fluorescentes, comme GFP. Pour une protection supérieure des protéines et des colorants fluorescents contre lʼatténuation, il est recommandé dʼutiliser le milieu de montage anti-atténuation ProLong Diamond.
- Protège les colorants contre lʼatténuation pendant lʼimagerie
- Liquide prêt à lʼemploi qui durcit pour un stockage à plus long terme
- Les échantillons montés sont stables pendant plusieurs mois
- Préserve le signal de fluorescence—, peu ou pas dʼabsorption
- Idéal pour les colorants Alexa Fluor™
- Bénéficiez dʼune protection contre le photoblanchiment sans absorption
- Signaux stables pendant lʼimagerie et pour le stockage à long terme
- Correspondance d’indice de réfraction sans résines acryliques
Déconseillé pour le montage dʼéchantillons contenant des protéines fluorescentes, comme GFP.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de la décoloration.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
10 ml | |
Le stockage à température ambiante est recommandé, mais il peut également être conservé congelé (-5 à -30°C). Conserver à l’abri de la lumière. | |
Moins dangereux, emballage durable | |
Solution anti-atténuation |
DAPI | |
Température ambiante | |
ProLong™ | |
10 mL |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.