Learn More
Invitrogen™ Milieu de montage anti-atténuation ProLong™ Gold avec DAPI
GREENER_CHOICE
Code produit. p-9056000
Click to view available options
Quantité:
2 ml
5 x 2 ml
10 ml
Conditionnement:
10mL
2mL
Code produit. 15260719
Marque: Invitrogen™ P36941
Edge
This item is not returnable. View return policy
Milieu de montage liquide appliqué directement sur les échantillons de tissus ou cellules marqués par fluorescence présents sur les lames de microscope.
ProLong Gold Antifade Mountant with DNA Stain DAPI is a mounting media that can be directly applied to fluorescently labeled cell or tissue samples on microscope slides. It comes ready-to-use and stored at room temperature—just apply a drop, add a coverslip, cure, and image. ProLong Gold Antifade Mountants come in a 2-mL dropper bottle or 10-mL bottle. It is formulated with the blue DNA stain DAPI to make your nuclear counterstaining more convenient and consistent when preparing your samples for imaging.
Le milieu de montage ProLong™ Gold Antifade Mountant est un milieu de montage liquide appliqué directement sur les échantillons de tissus ou cellules marqués par fluorescence présents sur les lames de microscope. Il contient des composants chimiques conçus pour protéger les colorants fluorescents contre la décoloration (photoblanchiment) lors des expériences de microscopie par fluorescence, et assure cette protection sans absorber considérablement le signal de fluorescence initial. Le milieu de montage ProLong™ Gold Antifade Mountant est un milieu de montage durcissant qui forme un parcours optique quasi-parfait (1,47 RI) et permet le stockage à long terme de lʼéchantillon. Il est prêt à lʼemploi (stockage à température ambiante et pas de mélange requis)—il vous suffit dʼappliquer une goutte sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle, de traiter et de prendre des images. Le milieu de montage ProLong™ Gold est disponible avec ou sans coloration nucléaire DAPI.
Le milieu de montage anti-atténuation ProLong™ Gold n’est pas recommandé pour le montage d’échantillons contenant des protéines fluorescentes, telles que le GFP. Pour une protection supérieure des protéines et des colorants fluorescents contre lʼatténuation, il est recommandé dʼutiliser le milieu de montage ProLong™ Diamond Antifade Mountant. En savoir plus sur les principales différences entre les milieux de montage anti-atténuation ProLong™ Gold et ProLong™ Diamond.
Principaux attributs :
  • Protège les colorants contre lʼatténuation pendant lʼimagerie
  • Liquide prêt à lʼemploi qui durcit pour un stockage à plus long terme
  • Les échantillons montés sont stables pendant plusieurs mois
  • Préserve le signal de fluorescence—, peu ou pas dʼabsorption
  • Idéal pour les colorants Alexa Fluor™
    Bénéficiez dʼune protection contre le photoblanchiment sans extinction
    De nombreux milieux de montage peuvent détruire lʼintensité du signal de fluorescence initial jusquʼà 80 %. Pour créer la série Gold de milieux de montage Molecular Probes™, nos scientifiques ont mis au point une formule dʼadditifs chimiques qui minimisent cette extinction de signal initial pour la gamme de couleurs et de colorants la plus vaste.
    Signaux stables pendant lʼimagerie et pour le stockage à long terme
    Si les milieux de montage à base dʼépoxy utilisés dans notre série FluoCells™ de cellules préparées peuvent être stables pendant des années et garantir le niveau de protection le plus élevé contre la décoloration, ils sont difficiles à utiliser et impliquent la réalisation dʼune série dʼétapes dans des solvants organiques avant le montage. Le milieu de montage ProLong™ Gold Antifade Mountant constitue la meilleure option pour lʼarchivage des échantillons. En outre, il est particulièrement indiqué pour la préservation de lʼintensité du signal pendant les sessions dʼimagerie prolongées, par exemple lors dʼanalyses répétées dans des conditions dʼéclairage confocal à balayage laser. Il est facile à utiliser—il suffit de sécher vos échantillons colorés à lʼair pour éliminer lʼexcès dʼeau et de le monter. Pour une visualisation immédiate de lʼéchantillon, choisissez notre milieu de montage non durcissant SlowFade™ Gold Antifade Mountant.
    Obtenez une excellente correspondance d’indice de réfraction sans résines acryliques
    Pour les applications d’imagerie haute résolution modernes, la comparaison des indices de réfraction est essentielle. Le milieu de montage ProLong™ Gold Antifade Mountant durcit à une Rf de 1,47. De plus, grâce à ses propriétés durcissantes, vous pouvez éviter les résines acryliques salissantes (par ex., vernis à ongles), qui peuvent endommager ou détruire les objectifs de microscope modernes en cas de contact.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Quantité 2 ml
    Type de produit Avec coloration nucléaire DAPI
    Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
    Concept écologique Moins dangereux, emballage durable
    Gamme de produits ProLong
    Type de réactif Solution anti-décoloration
    Volume (métrique) 2 mL