Learn More
Sartorius Multipacks de pipettes mécaniques Proline Plus
Les multipacks regroupent un ensemble de pipettes mécaniques monocanal Proline Plus avec des plateaux pour pointes correspondants et des accessoires utiles. Les multipacks de pipettes mécaniques Sartorius Proline Plus proposent la meilleure solution pour remplacer vos pipettes mécaniques usagées.
Marque: Sartorius LH-728671
640.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24294" pour bénéficier de cette offre.
Includes: 3 pipettes monocanal (2 à 20 μl, 20 à 200 μl, 100 à 1000 μl), racks de 96 pointes (0,5 à 200 μl, 10 à 1000 μl) 1 support linéaire et 3 supports de pipettes simples
Description
- Forces de pipetage faibles
- Crochet ergonomique pour les doigts
- Réglage facile du volume grâce au mécanisme de butées à déclic
- L'affichage rapide et facile à lire du volume réduit au minimum le risque d'erreurs de réglage du volume
- L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
- Étalonnage facile et “personnalisé”
- Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
- Entièrement autoclavables
- Résistance élevée aux produits chimiques et aux UV
- Pointes Optifit standard de haute qualité pour différentes applications
- Le mécanisme de chargement des pointes Optiload permet un chargement de pointe avec une force constante et égale sur chaque canal et une étanchéité parfaite des pointes sur chaque pointe conique individuelle
Prestations de service
Deux ans
Spécification
Pointes Optifit | |
Reusable | |
1 | |
Non stérile | |
2 à 20, 20 à 200, 100 à 1000 μl | |
3 pipettes monocanal (2 à 20 μl, 20 à 200 μl, 100 à 1 000 μl), racks pour 96 pointes (0,5 à 200 μl, 10 à 1 000 μl), 1 support linéaire et 3 supports de pipettes simples | |
Résistance aux UV |
Autoclavable | |
Proline Plus | |
Proline Plus | |
Multipacks de pipettes mécaniques | |
Filtres Safe-Cone | |
20/boîte | |
2 ans |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Accessoires et services
-
Unity Lab Services™ Certificat D'Etalonnage Cofrac Basic d'... ULS Etalonnage COFRAC pipette monocanal1... Code produit: 15326704
sur devis / 1 pièce
Demandez un prix pour cet article ici.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13