Learn More
WTW™ pH-mètre portable ProfiLine™ pH 3310
Instruments de mesure portatifs, étanches et robustes pour la détermination des paramètres pH, ORP, oxygène dissous, conductivité et BSB
841.08€ - 1055.00€
Spécification
Précision (mV) | ±0,3, ±1 |
---|---|
Précision (pH) | ±0,1, ±0,01, ±0,005 |
Précision (température) | ±0,1°C |
À utiliser avec (application) | Pour les mesures de terrain professionnelles exigeant une documentation et un transfert des données |
Gamme (pH) | -2 à 19,999 |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10186573
|
WTW™
2AA312 |
Enregistreur de données et interface USB, mallette de transport avec électrode de pH SenTix™ 41, solution tampon STP 4 et STP 7, support, bécher, CD-ROM, logiciel de pilote pour USB, piles, câble |
1055.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10564724
|
WTW™
2AA310 |
Enregistreur de données et interface USB, manuel d’instructions succinct, CD-ROM et piles, câble |
841.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descripción
Le pH 3310 est une combinaison élégante d’instrument de mesure portatif et d’enregistreur de données pour tous ceux qui veulent enregistrer automatiquement les séries de mesures et les traiter sur un ordinateur. L’instrument de mesure comprend une mémoire de données intégrée pour les entrées conformes aux BPL 5000 avec un enregistreur à intervalles contrôlés. Toutes les données peuvent être facilement transmises à un ordinateur via l’interface USB. La fonction CMC permet de visualiser la plage de mesures optimale et prend ainsi en charge les mesures correctes. L’affichage graphique avec des menus en texte clair permet un fonctionnement confortable et sûr de l’instrument.Especificaciones
±0,3, ±1 | |
±0,1°C | |
-2 à 19,999 | |
-1 200 à 1 200 ; -2 500 à 2 500 | |
Tampon technique WTW d’étalonnage 1, 2, 3, 4, 5, tampons DIN/NIST plus 20 tampons supplémentaires | |
Manuel 500/5000 automatique | |
IP-66/67 | |
300 g | |
4 x 1,5 V AA ou 4 x 1,2 V NiMH rechargeable | |
-5°C à +105°C | |
pH-mètre portable | |
80 mm de largeur | |
180 mm |
±0,1, ±0,01, ±0,005 | |
Pour les mesures de terrain professionnelles exigeant une documentation et un transfert des données | |
± 0,005 | |
±0,3, ±1 mV | |
LCD | |
CE | |
80 x 180 mm (l x H) | |
3 ans | |
Toutes les valeurs à ±1 chiffre | |
AA, NiMH | |
1000 heures | |
80 mm | |
55 mm |