Learn More
WTW™ pH-mètre portable ProfiLine™ pH 3310
Instruments de mesure portatifs, étanches et robustes pour la détermination des paramètres pH, ORP, oxygène dissous, conductivité et BSB
Marque:  WTW™ 2AA312
1044.19 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10186573
  • 1150.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le pH 3310 est une combinaison élégante d’instrument de mesure portatif et d’enregistreur de données pour tous ceux qui veulent enregistrer automatiquement les séries de mesures et les traiter sur un ordinateur. L’instrument de mesure comprend une mémoire de données intégrée pour les entrées conformes aux BPL 5000 avec un enregistreur à intervalles contrôlés. Toutes les données peuvent être facilement transmises à un ordinateur via l’interface USB. La fonction CMC permet de visualiser la plage de mesures optimale et prend ainsi en charge les mesures correctes. L’affichage graphique avec des menus en texte clair permet un fonctionnement confortable et sûr de l’instrument.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Enregistreur de données et interface USB, mallette de transport avec électrode de pH SenTix™ 41, solution tampon STP 4 et STP 7, support, bécher, CD-ROM, logiciel de pilote pour USB, piles, câble
±0,3, ±1
Pour les mesures de terrain professionnelles exigeant une documentation et un transfert des données
± 0,005
±0.3, ±1  mV
LCD
CE
80 x 180 mm (l x H)
3 ans
Batterie NiMH rechargeable 4 x 1.5 V AA ou 4 x 1.2 V
-5°C à +105°C
pH-mètre portable
80 mm de largeur
180 mm
±0,1°C
±0,1, ±0,01, ±0,005
–2 à 19.999
-1 200 à 1 200 ; -2 500 à 2 500
Tampon technique WTW d’étalonnage 1, 2, 3, 4, 5, tampons DIN/NIST plus 20 tampons supplémentaires
Manuel 500/5000 automatique
IP-66/67
300 g
pH 3310 SET 2
Toutes les valeurs à ±1 chiffre
AA, NiMH
1000 heures
80 mm
55 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales