Learn More
BINDER™ Armoire à pompe avec pompe à vide VAP 5
Pompe à vide BINDER™ VAP 5, adaptée aux solvants inflammables et munie d’une chambre de pompe.
Marque:  BINDER™ 8012-2059
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 60.00000kg
Code produit. 17530916
  • 12356.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2024
Description
Chambre de pompe avec pompe à vide VAP 5 pour une utilisation avec pompes à vide avec membranes chimiques.
  • Flux d’air nominal
  • Avec séparateur et condenseur d’émission
  • Convient aux solvants inflammables
  • Comprend un kit de connexion de pompe à vide (ATEX)
Spécification
Spécification
Chambre de pompe avec pompe à vide VAP 5 : 230 V / 50-60 Hz en option, chambre de pompe pour le montage des pompes à vide, y compris la pompe à membrane chimique VAP 5 avec flux d’air nominal 3,6 m3/heure, pression finale 3 mbar, avec séparateur et condenseur d’émission, convient aux solvants inflammables et au kit de connexion de pompe à vide (ATEX).
50/60 Hz
IP 55
Chambre de séchage sous vide BLINDER VDL 23
3,6 m3/h
Pompe à vide
3 mbar
230 V