Learn More
BINDER™ Armoire à pompe avec pompe à vide VAP 5
Pompe à vide BINDER™ VAP 5, adaptée aux solvants inflammables et munie d’une chambre de pompe.
12356.00€ - 12653.00€
Spécification
Description | Chambre de pompe avec pompe à vide VAP 5 : 230 V / 50-60 Hz en option, chambre de pompe pour le montage des pompes à vide, y compris la pompe à membrane chimique VAP 5 avec flux d’air nominal 3,6 m3/heure, pression finale 3 mbar, avec séparateur et condenseur d’émission, convient aux solvants inflammables et au kit de connexion de pompe à vide (ATEX). |
---|---|
Débit | 3,6 m3/h |
Fréquence | 50/60 Hz |
Type de pompe | Pompe à vide |
Classification du boîtier | IP 55 |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17530916
|
BINDER™
8012-2059 |
Chambre de séchage sous vide BLINDER VDL 23 |
12356.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17540916
|
BINDER™
8012-2061 |
Chambre de séchage sous vide BLINDER VDL 56 |
12535.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17550916
|
BINDER™
8012-2063 |
Chambre de séchage sous vide BLINDER VDL 115 |
12653.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Armoire à pompe avec pompe à vide VAP 4
- Pompe à membrane chimique avec puissance d’aspiration nominale 1,9 m3/h
- Pression finale12 mbar
- Avec coupure et condensateur d’émissions
Spécification
Chambre de pompe avec pompe à vide VAP 5 : 230 V / 50-60 Hz en option, chambre de pompe pour le montage des pompes à vide, y compris la pompe à membrane chimique VAP 5 avec flux d’air nominal 3,6 m3/heure, pression finale 3 mbar, avec séparateur et condenseur d’émission, convient aux solvants inflammables et au kit de connexion de pompe à vide (ATEX). | |
50/60 Hz | |
IP 55 | |
230 V |
3,6 m3/h | |
Pompe à vide | |
3 mbar |