Learn More
Nabertherm™ Four à tube compact avec contrôleur C550
Ces fours à tubes compacts dotés de systèmes de commande intégrés peuvent être utilisés pour de nombreux processus universels.Dotés d’un tube de travail standard en céramique C 530 et de deux bouchons en fibres, ces fours tubulaires offrent un rapport prix / performance imbattable.
Marque:  Nabertherm™ R-322O3AN
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 44.00000kg
Code produit. 17348089
  • 7160.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-10-2024
Description
  • Excellent rapport prix/performances
  • Peut également être équipé d’un système d’alimentation en gaz 1 (sans utilisation sous vide) et d’un système d’alimentation en gaz 2 (pour fonctionner sous vide).
  • Température max. 1 200°C ou 1 300°C
  • Cinq programmes et quatre rampes librement programmables, le contrôleur C 550 avec 10 programmes librement réglables et 20 segments
  • Diamètre extérieur du tube de 50 à 170 mm, longueur chauffée de 250 à 1 000 mm
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Isolation avec un matériau fibreux non classifié
Spécification
Spécification
C550
Jusqu’à 1 300°C
670 x 410 x 578 mm
120 mm
500 mm
Four tubulaire compact
700 mm