Learn More
Nabertherm™ Four à tube compact avec contrôleur C550
Ces fours à tubes compacts dotés de systèmes de commande intégrés peuvent être utilisés pour de nombreux processus universels.Dotés d’un tube de travail standard en céramique C 530 et de deux bouchons en fibres, ces fours tubulaires offrent un rapport prix / performance imbattable.
4730.00€ - 12270.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) Tube de procédé | Zone chauffée | max. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) Tube de procédé | Zone chauffée | max. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17338079
|
Nabertherm™
R-152O2AN |
50 mm | 250 mm | Jusqu’à 1 200°C |
4730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17348079
|
Nabertherm™
R-152O3AN |
50 mm | 250 mm | Jusqu’à 1 300°C |
5010.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17378079
|
Nabertherm™
R-252O2AN |
50 mm | 500 mm | Jusqu’à 1 200°C |
5270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17388079
|
Nabertherm™
R-252O3AN |
50 mm | 500 mm | Jusqu’à 1 300°C |
5760.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17338089
|
Nabertherm™
R-322O2AN |
120 mm | 500 mm | Jusqu’à 1 200°C |
6390.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17348089
|
Nabertherm™
R-322O3AN |
120 mm | 500 mm | Jusqu’à 1 300°C |
7160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17398089
|
Nabertherm™
R-472O2AN |
170 mm | 750 mm | Jusqu’à 1 200°C |
9310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17308099
|
Nabertherm™
R-472O3AN |
170 mm | 750 mm | Jusqu’à 1 300°C |
10440.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17358099
|
Nabertherm™
R-572O2AN |
170 mm | 1000 mm | Jusqu’à 1 200°C |
10860.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17368099
|
Nabertherm™
R-572O3AN |
170 mm | 1000 mm | Jusqu’à 1 300°C |
12270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Excellent rapport prix/performances
- Peut également être équipé d’un système d’alimentation en gaz 1 (sans utilisation sous vide) et d’un système d’alimentation en gaz 2 (pour fonctionner sous vide).
- Température max. 1 200°C ou 1 300°C
- Cinq programmes et quatre rampes librement programmables, le contrôleur C 550 avec 10 programmes librement réglables et 20 segments
- Diamètre extérieur du tube de 50 à 170 mm, longueur chauffée de 250 à 1 000 mm
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Isolation avec un matériau fibreux non classifié
Spécification
C550 | |
Four tubulaire compact |