Learn More
Lauda™ Congélateur vertical Lauda Versafreeze VF avec fiche coudée (CEE7/7)
Le LAUDA Versafreeze VF est un congélateur vertical doté d’un cordon d’alimentation avec une fiche coudée (CEE7/7).
Marque:  Lauda™ L003342
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 495.00000kg
Code produit. 17347679
  • 12700.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-10-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Congélateur vertical de laboratoire avec surveillance fiable et isolation hautement efficace pour le stockage à long terme et l’assurance qualité.
Spécification
Spécification
Congélateur vertical ultra-bas
583 L
Poignée de porte étanche et isolée avec serrure
Acier inoxydable
Acier inoxydable
6
TUV
Écran couleur tactile 4,3 po
Refroidissement par air
LAUDA Versafreeze
Manuel
En option
USB, Ethernet RJ45, RS485
Notifications d’alarme multiples, mémoire non volatile
CEE 7/7
1
Non, unité adaptée aux 207 - 253 V
Boîtes de 2 po (420)
20,5 pi3
0°C à -40°C
1
Mousse en polyuréthane
Acier thermolaqué
35 portoirs
VF 60040
Blanc
Orifice d’égalisation de pression de 13 mm de diamètre
5 ans
±1,5 K temporal à −40°C
Enregistreur de données intégré, options de surveillance externe multiples
Sécurité maximale des échantillons
Max. 3,8/16 A
230 V
1,2 kW
R1270