Learn More
Lauda™ Congélateur vertical Lauda Versafreeze VF avec fiche coudée (CEE7/7)
Le LAUDA Versafreeze VF est un congélateur vertical doté d’un cordon d’alimentation avec une fiche coudée (CEE7/7).
8060.00€ - 14600.00€
Spécification
Type | Congélateur vertical ultra-bas |
---|---|
Modèle de porte | Poignée de porte étanche et isolée avec serrure |
No. of Doors | 1 |
Matériau de la hotte | Acier inoxydable |
Isolation | Mousse en polyuréthane |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Gamme de températures | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Gamme de températures | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17337679
|
Lauda™
L003341 |
4,5 pi3 | 129 L | 0°C à -40°C |
8060.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17347679
|
Lauda™
L003342 |
20,5 pi3 | 583 L | 0°C à -40°C |
12700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17357679
|
Lauda™
L003343 |
25,7 pi3 | 731 L | 0°C à -40°C |
13700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17367679
|
Lauda™
L003344 |
4,5 pi3 | 129 L | -50°C à -85°C |
8750.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17377679
|
Lauda™
L003345 |
20,5 pi3 | 583 L | -50°C à -85°C |
13500.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17387679
|
Lauda™
L003346 |
25,7 pi3 | 731 L | -50°C à -85°C |
14600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Congélateur vertical de laboratoire avec surveillance fiable et isolation hautement efficace pour le stockage à long terme et l’assurance qualité.
Spécification
Congélateur vertical ultra-bas | |
1 | |
Mousse en polyuréthane | |
Acier thermolaqué | |
Armoire | |
Blanc | |
Orifice d’égalisation de pression de 13 mm de diamètre | |
5 ans | |
En option | |
USB, Ethernet RJ45, RS485 | |
Notifications d’alarme multiples, mémoire non volatile | |
230 V | |
Non, unité adaptée aux 207 - 253 V |
Poignée de porte étanche et isolée avec serrure | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
TUV | |
Écran couleur tactile 4,3 po | |
Refroidissement par air | |
LAUDA Versafreeze | |
Manuel | |
Enregistreur de données intégré, options de surveillance externe multiples | |
Sécurité maximale des échantillons | |
CEE 7/7 | |
1 |