Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Poste de sécurité biologique CTS™ Series - EN12469
HeraSafe 2030i-CTS Series, pack de conformité d'acceptation en usine comprenant un classeur de conformité pour soutenir un processus de validation rapide et opportun.
Marque: Thermo Scientific™ 51033758
Description
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Biological Safety Cabinet Cell Therapy Systems (CTS™) Series consists of equipment, documentation and certifications to support your Good Manufacturing Practice (GMP) needs. Compliance services are available to help ensure a timely and rapid validation process. The Herasafe 2030i BSC CTS Series is designed to deliver performance with superior precision for demanding cell culture applications and other sensitive work requiring assured safety for product, personnel and environment, especially for bio pharma and advanced research initiatives.
Caractéristiques :- Interface tactile intuitive pour une indication claire de l’état et des performances
- Châssis avant électronique
- Repose-bras ergonomiques et versions rembourrées autoclavables en option
- Éclairage LED intérieur et vitres latérales
- Les fonctions de sécurité autonomes maintiennent un débit d’air correct et surveillent les conditions critiques en temps réel sans intervention de la part de l’utilisateur (Système de compensation automatique et de vérification numérique du débit d’air (Dave)
- Thermo Scientific™ SmartFlow™ Plus)
- Technologie SmartClean Plus et intérieur en acier inoxydable 316 L de haute qualité pour faciliter le nettoyage et la désinfection
- Intensité lumineuse UV germicide avec réglage automatique
- Sortie de données USB standard
- Intégration de la connexion à l’application Cloud Thermo Fisher Scientific par Wi-Fi. Dans les régions où le service est disponible, vous pouvez vous connecter à distance via notre application, pour vérifier l’état de l’équipement et consulter les alertes, les alarmes et le journal de l’utilisateur.
- Documents d’assistance aux produits
- Certifications réglementaires et de conformité
- Documents de traçabilité / validation
- Période de garantie d’usine
- Garantie Total Care TCWBSC
- Période post-garantie
- Extension de garantie EWBSC20
- Programme d’entretien Tech Direct TDPBSC
- Programme d’entretien Total Care TCPBSC
- Service de qualification
- Service QI / QO sur site pour la norme de certification NSF 49 (États-Unis) IOQPCKE89003610
- Service QI / QO sur site pour la norme de certification EN 12469 (Europe) IOQPCKE89003488
- Service QI / QO sur site pour la norme de certification DIN 12980 (Allemagne) IOQPCKE89003613
Spécification
ESB Herasafe 2030i | |
Acier inoxydable (316) | |
Herasafe 2030i | |
200 mm | |
IUG 7 po | |
Filtre HEPA H14 | |
55 W/h | |
2 x de chaque côté, plus ports intelligents | |
800 x 1 000 x 1 536 | |
800 mm | |
190 kg | |
230 V |
EN 12469 | |
Enceinte de sécurité biologique | |
2 parois arrière | |
39,3 in | |
1,0000 | |
1000 mm | |
LED | |
7,8 in | |
50/60 Hz | |
170 kg | |
230 V | |
133 W/h |