Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Poste de sécurité biologique CTS™ Series - EN12469
HeraSafe 2030i-CTS Series, pack de conformité d'acceptation en usine comprenant un classeur de conformité pour soutenir un processus de validation rapide et opportun.
21000.00€ - 26600.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 12469 |
---|---|
Matériau de la cuve | Acier inoxydable (316) |
Modèle | Herasafe 2030i |
Ouverture de vitre (métrique) | 200 mm |
Affichage | IUG 7 po |
Code produit | Marque | Description | Dimensions (L x l x H) extérieures | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Dimensions (L x l x H) extérieures | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16843870
|
Thermo Scientific™
51033758 |
ESB Herasafe 2030i | 800 x 1 000 x 1 536 |
21000.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-01-2025 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16853870
|
Thermo Scientific™
51033759 |
ESB Herasafe 2030i | 800 x 1300 x 1536 |
21600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16863870
|
Thermo Scientific™
51033760 |
ESB Herasafe 2030i | 800 x 1600 x 1536 |
25900.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16873870
|
Thermo Scientific™
51033761 |
ESB Herasafe 2030i | 800 x 1900 x 1536 |
26600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Biological Safety Cabinet Cell Therapy Systems (CTS™) Series consists of equipment, documentation and certifications to support your Good Manufacturing Practice (GMP) needs. Compliance services are available to help ensure a timely and rapid validation process. The Herasafe 2030i BSC CTS Series is designed to deliver performance with superior precision for demanding cell culture applications and other sensitive work requiring assured safety for product, personnel and environment, especially for bio pharma and advanced research initiatives.
Features:- Intuitive touchscreen interface for clear indication of status and performance
- Electronic front sash
- Ergonomical armrest and optional autoclavable padded versions
- Interior LED lights and side windows
- Autonomous safety features maintain proper air flow and monitor critical conditions in real time without user interaction (Thermo Scientific™ SmartFlow™ Plus Auto Compensation
- and Digital Airflow Verification System (DAVe))
- SmartClean Plus Technology and high grade 316 L stainless steel interior for easy cleaning and disinfection
- Self-adjusting germicidal UV light intensity
- Standard USB data output
- Embedded capability to be connected to the Thermo Fisher Scientific cloud by Wi-Fi. In regions where service is available, you can connect remotely via our app, to check the equipment status, and for alerts, alarms and the user log.
- Product support documents
- Regulatory and compliance certifications
- Traceability/ validation documents
- Priority status for technical support and targeted response time
- Unlimited digital remote support for faster resolution
- Proactive preventive maintenance
- 10% discount on trainings
- 10% discount on parts, accessories, and consumables
- Installation qualification:
- Component verification
- Assembly verification
- Installation verification
- Site verification
- System configuration (Set points, alarms and safety)
- System functionality (all functional attributes)
- System performance per factory specification (alarms, power failure)
- Air velocity
- Volumetric exhaust flow
- KI-DISCUS system
- Electrical safety
- Smoke pattern
Spécification
EN 12469 | |
Herasafe 2030i | |
IUG 7 po | |
Filtre HEPA H14 | |
2 x de chaque côté, plus ports intelligents | |
50/60 Hz | |
230 V |
Acier inoxydable (316) | |
200 mm | |
1,0000 | |
LED | |
7,8 in | |
800 mm |