Learn More
BINDER™ Congélateurs à températures ultra-basses série UF V
Les congélateurs à températures ultra-basses Binder™ série UF V respectent l’environnement tout en consommant un minimum d’énergie, et associent commodité de fonctionnement et sécurité individuelle.
Marque:  BINDER™ 9020-0349
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 247.00000kg
Code produit. 16444479
  • 18310.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-10-2024
Description
  • Plage de températures : -90°C à -40°C
  • Consommation énergétique la plus faible de sa catégorie
  • Unité de refroidissement puissante du compresseur en cascade
  • Réfrigérants respectueux de l’environnement R-290 et R-170
  • Isolation thermique avec des VIP uniques à longue durée de vie (panneaux d’isolation sous vide)
  • Joint de porte innovant réduisant l’accumulation de glace
  • Poignée de porte ergonomique
  • Intérieur antirouille fabriqué entièrement en acier inoxydable
  • Portes intérieures amovibles en acier inoxydable
  • 3 étagères en acier inoxydable offrant un placement flexible
  • Refroidissement par eau (selon la version)
  • Contact d’alarme à tension nulle pour le système d’alarme interne
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Interface Ethernet
  • 2 ports d’accès, Ø 28 mm, arrière
Spécification
Spécification
UFV500-230 V-W, refroidissement par eau, série UF V - congélateurs à ultra basse température avec réfrigérants respectueux du climat, 477 litres, 230 V 1 ∼ 50 Hz
126 gal.
-40°C à -86°C
1
Acier inoxydable
3
50 kg
UFV500-230 V-W
Refroidissement par eau
606 x 605 x 1300 mm
Systèmes d'alarme intégrés
NEMA 5-15 P
50 Hz
Bottom-mounted
247 kg
Congélateur très basse température
477 L
Foamed
Anti-corrosion Steel
La combinaison de panneaux isolants sous vide (technologie V) et de mousse de polyuréthane sans CFC
110.2 lb.
CE, ENERGYSTAR, UKCA
LCD
Oui
920 x 997 x 1966 mm
9 A
230 V
1,6 kW
Étape 1 : R290, Étape 2 : R170
12
Promotions
Prestations de service