Learn More
BINDER™ Congélateurs à températures ultra-basses série UF V
Les congélateurs à températures ultra-basses Binder™ série UF V respectent l’environnement tout en consommant un minimum d’énergie, et associent commodité de fonctionnement et sécurité individuelle.
15435.00€ - 19955.00€
Spécification
Type | Congélateur très basse température |
---|---|
Gamme de températures | -40°C à -86°C |
Modèle de porte | Foamed |
No. of Doors | 1 |
Matériau de la hotte | Anti-corrosion Steel |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Modèle | Gamme de produits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Modèle | Gamme de produits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15901102
|
BINDER™
9020-0347 |
477 L | UFV500-230 V | Étalon |
16175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17813075
|
BINDER™
9020-0453 |
382 L | UFV350-230V | Étalon |
15435.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16444479
|
BINDER™
9020-0349 |
477 L | UFV500-230 V-W | Refroidissement par eau |
18310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15983042
|
BINDER™
9020-0348 |
700 L | UFV700-230 V | Étalon |
17815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16454479
|
BINDER™
9020-0350 |
700 L | UFV700-230 V-W | Refroidissement par eau |
19955.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Consommation énergétique la plus faible de sa catégorie
- Unité de refroidissement puissante du compresseur en cascade
- Réfrigérants respectueux de l'environnement R-290 et R-170
- Isolation thermique efficace avec panneaux isolants sous vide
- Joint de porte innovant réduisant l’accumulation de glace
- Poignée de porte ergonomique
- Intérieur antirouille fait entièrement en acier inoxydable
- Portes intérieures amovibles en acier inoxydable
- 3 étagères en acier inoxydable offrant différentes options de placement
- Refroidissement à eau (selon la version)
- Contact d’alarme à tension nulle pour le système d’alarme interne
- Interface Ethernet
- Chronomètre
- 2 ports d’accès, Ø 28 mm, arrière
Specifications
Congélateur très basse température | |
Foamed | |
Anti-corrosion Steel | |
La combinaison de panneaux isolants sous vide (technologie V) et de mousse de polyuréthane sans CFC | |
LCD | |
NEMA 5-15 P | |
50 Hz | |
Bottom-mounted | |
12 |
-40°C à -86°C | |
1 | |
Acier inoxydable | |
3 | |
Systèmes d'alarme intégrés | |
230 V | |
1,6 kW | |
Étape 1 : R290, Étape 2 : R170 |