Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Ultrapure, avec installation
Eau ultra-pure de type 1 à distribution simultanée depuis au plus trois distributeurs à l’aide du système Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus.
Marque:  Thermo Scientific™ 50136146INS
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 15.00000kg
Code produit. 16430841
  • 12500.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-10-2024
Description
Eau ultra-pure de type 1 à distribution simultanée depuis au plus trois distributeurs à l’aide du système Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus.
Tous les systèmes GenPure excèdent les normes internationales ASTM Type I, ISO 3696 Qualité 1, ASTM D1193et CLSI-CLRW.
xCAD (contrôle et distribution étendus) :
  • Ce système apporte une plus grande souplesse à la distribution d’eau ultra-pure avec un rayon d’action de 32″ (80 cm)
  • Un bras de distribution ergonomique permet de doser le volume avec précision d’une simple pression de bouton.
  • Le distributeur souple offre plusieurs positions, y compris l’ajustement en hauteur, la rotation ou l’orientation vers le réservoir.
  • Une conception unique met toutes les possibilités de contrôle du système à portée de main.
Distribution simultanée sur trois distributeurs maximum :
  • Chaque système est livré avec un seul distributeur à distance xCAD Plus.
  • Pour plus de flexibilité, ajoutez un ou deux distributeurs xCAD Plus supplémentaires.
Surveillance intégrée de l’eau d’alimentation :
  • Des cellules de mesures complémentaires contrôlent la conductivité de l’eau d’alimentation.
  • Si la qualité de l’eau d’alimentation baisse au-dessous de la valeur consignée, un message d’erreur s’affiche immédiatement.
Mesure COT en ligne avec surveillance de l’intensité des UV (disponible sur les systèmes avec COT en option uniquement) :
  • Dosage du COT en temps réel permettant une mesure continue des substances organiques présentes dans l’eau.
  • Surveillance continue de l’intensité de la lumière UV, éliminant ainsi le risque de valeurs erronées de COT dues à une diminution de l’intensité de la lumière UV
  • Message d’erreur qui avertit l’utilisateur lorsque l’intensité de la lampe à UV est insuffisante et ne permet plus de réaliser des mesures précises de COT
Photo-oxydation par rayonnement UV 185 /254 nm :
  • Éclairage UV haute performance permettant de réduire le nombre de micro-organismes et leurs métabolites.
  • L’oxydation aux UV réduit également la teneur en composés organiques de l’eau à des niveaux extrêmement bas.
Détection de fuites :
  • Un message d’erreur s’affiche lorsque des fuites internes sont détectées.
Prêt à l’emploi :
  • Le commutateur de pression de l’eau d’alimentation, le support mural, la lampe à UV, la cartouche ultra-pure et le filtre stérile portent tous le même numéro de référence.
Mesure de la conductivité/résistivité :
  • Les cellules de conductivité sont étalonnées avec soin avant chaque mesure effectuée via la résistance de référence intégrée pour des constantes de cellule à 0,01 cm-1.
  • Les mesures de température sont effectuées par un capteur à puce en platine avec une précision de ± 0,1 °C
Remplacement des cartouches Quick-connect :
  • La fonction de raccord rapide Aquastop permet de remplacer la cartouche en quelques secondes, même au milieu d’une procédure.
Dosage exact :
  • Le dosage électronique permet d’obtenir un contrôle totalement automatique du volume de 0,01-65 l avec une précision de <2 %.
Documentation conforme aux BPL :
  • Horloge en temps réel et système d’exploitation protégé par un code qui empêchent toute modification non autorisée des paramètres du système
  • L’nterface RS-232 avec intervalle d’envoi réglable offre le transfert sécurisé de l’ensemble des données mesurées, des défaillances, de la date et de l’heure vers un PC ou à une imprimante.
  • Contrôle par microprocesseur numérique permettant la surveillance et le stockage automatiques des messages d’erreur des quatre dernières semaines.
  • La mesure de conductivité compatible avec le système USP et incluant une compensation thermique peut être activée ou désactivée.
Garantie : 1 an, pièces et main-d’œuvre
Spécification
Spécification
0,055 µS/cm
<0,1 CFU/ml
3/4 po
Jusqu’à 2 l/min
1 à 5 ppb
0,1 à 6 bar
0,1 kW
14,6 in
24 in
13 po
90/240 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
Barnstead GenPure xCAD Plus UV / UF - TOC (version paillasse)
<0,001 UE/ml
Intégrée
18,2 Mohm.cm à 25°C
Barnstead GenPure xCAD Plus UV / UF - TOC (version paillasse)
<1
2°C à 35°C
372 mm
615 mm
330 mm
90/240 V
Promotions
Prestations de service