Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Ultrapure, avec installation
Eau ultra-pure de type 1 à distribution simultanée depuis au plus trois distributeurs à l’aide du système Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus.
11000.00€ - 12500.00€
Spécification
Conductivité | 0,055 µS/cm |
---|---|
Contenu bactérien | <0,1 CFU/ml |
Feedwater Connector | 3/4 po |
Surveillance de l’eau d’alimentation | Intégrée |
Débit | Jusqu’à 2 l/min |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16450841
|
Thermo Scientific™
50136152INS |
Barnstead GenPure xCAD Plus UV (version paillasse) |
11000.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16440841
|
Thermo Scientific™
50136151INS |
Barnstead GenPure xCAD Plus UV / UF (version paillasse) |
11700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16460841
|
Thermo Scientific™
50136153INS |
Barnstead GenPure x CAD Plus UV - TOC (version paillasse) |
11800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16430841
|
Thermo Scientific™
50136146INS |
Barnstead GenPure xCAD Plus UV / UF - TOC (version paillasse) |
12500.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16470841
|
Thermo Scientific™
50136169INS |
Barnstead GenPure xCAD Plus UV / UF (version murale) |
11700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16400851
|
Thermo Scientific™
50136172INS |
Barnstead GenPure xCAD Plus UV / UF - TOC (version murale) |
12500.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Eau ultra-pure de type 1 à distribution simultanée depuis au plus trois distributeurs à l’aide du système Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus.
Tous les systèmes GenPure excèdent les normes internationales ASTM Type I, ISO 3696 Qualité 1, ASTM D1193et CLSI-CLRW.xCAD (contrôle et distribution étendus) :
- Ce système apporte une plus grande souplesse à la distribution d’eau ultra-pure avec un rayon d’action de 32″ (80 cm)
- Un bras de distribution ergonomique permet de doser le volume avec précision d’une simple pression de bouton.
- Le distributeur souple offre plusieurs positions, y compris l’ajustement en hauteur, la rotation ou l’orientation vers le réservoir.
- Une conception unique met toutes les possibilités de contrôle du système à portée de main.
Distribution simultanée sur trois distributeurs maximum :
- Chaque système est livré avec un seul distributeur à distance xCAD Plus.
- Pour plus de flexibilité, ajoutez un ou deux distributeurs xCAD Plus supplémentaires.
Surveillance intégrée de l’eau d’alimentation :
- Des cellules de mesures complémentaires contrôlent la conductivité de l’eau d’alimentation.
- Si la qualité de l’eau d’alimentation baisse au-dessous de la valeur consignée, un message d’erreur s’affiche immédiatement.
Mesure COT en ligne avec surveillance de l’intensité des UV (disponible sur les systèmes avec COT en option uniquement) :
- Dosage du COT en temps réel permettant une mesure continue des substances organiques présentes dans l’eau.
- Surveillance continue de l’intensité de la lumière UV, éliminant ainsi le risque de valeurs erronées de COT dues à une diminution de l’intensité de la lumière UV
- Message d’erreur qui avertit l’utilisateur lorsque l’intensité de la lampe à UV est insuffisante et ne permet plus de réaliser des mesures précises de COT
Photo-oxydation par rayonnement UV 185 /254 nm :
- Éclairage UV haute performance permettant de réduire le nombre de micro-organismes et leurs métabolites.
- L’oxydation aux UV réduit également la teneur en composés organiques de l’eau à des niveaux extrêmement bas.
Détection de fuites :
- Un message d’erreur s’affiche lorsque des fuites internes sont détectées.
Prêt à l’emploi :
- Le commutateur de pression de l’eau d’alimentation, le support mural, la lampe à UV, la cartouche ultra-pure et le filtre stérile portent tous le même numéro de référence.
Mesure de la conductivité/résistivité :
- Les cellules de conductivité sont étalonnées avec soin avant chaque mesure effectuée via la résistance de référence intégrée pour des constantes de cellule à 0,01 cm-1.
- Les mesures de température sont effectuées par un capteur à puce en platine avec une précision de ± 0,1 °C
Remplacement des cartouches Quick-connect :
- La fonction de raccord rapide Aquastop permet de remplacer la cartouche en quelques secondes, même au milieu d’une procédure.
Dosage exact :
- Le dosage électronique permet d’obtenir un contrôle totalement automatique du volume de 0,01-65 l avec une précision de <2 %.
Documentation conforme aux BPL :
- Horloge en temps réel et système d’exploitation protégé par un code qui empêchent toute modification non autorisée des paramètres du système
- L’nterface RS-232 avec intervalle d’envoi réglable offre le transfert sécurisé de l’ensemble des données mesurées, des défaillances, de la date et de l’heure vers un PC ou à une imprimante.
- Contrôle par microprocesseur numérique permettant la surveillance et le stockage automatiques des messages d’erreur des quatre dernières semaines.
- La mesure de conductivité compatible avec le système USP et incluant une compensation thermique peut être activée ou désactivée.
Spécification
0,055 µS/cm | |
3/4 po | |
Jusqu’à 2 l/min | |
1 à 5 ppb | |
<1 | |
2°C à 35°C | |
372 mm | |
615 mm | |
330 mm | |
90/240 V |
<0,1 CFU/ml | |
Intégrée | |
18,2 Mohm.cm à 25°C | |
0,1 à 6 bar | |
0,1 kW | |
14,6 in | |
24 in | |
13 po | |
90/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |