Learn More
Thermo Scientific™ Armoires Maxisafe 2030i répondant aux normes de biosécurité EN 12469 et DIN 12980
Pour composés CMR (cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques). Nouvelles fonctions de sécurité autonomes, pour une protection optimale et interface utilisateur graphique pour un fonctionnement optimisé.
Marque: Thermo Scientific™ 51032711
Description
L’enceinte Maxisafe 2030i intègre les technologies SmartFlow Plus, DAVe Plus et Smart UV pour une protection optimale et une interface utilisateur graphique pour une utilisation facile. Chaque unité dispose d’une fonction Wi-Fi intégrée et est prête à être connectée. Notre système de préfiltre comprend une nouvelle solution de scellage améliorée et facile à utiliser.
- Interface à écran tactile IUG,
- Éclairage intérieur à LED
- Sortie de données adaptée au cloud
- Repose-bras ergonomique (en option)
- Accès polyvalent SmartPort
- Compensation automatique SmartFlow Plus
- 316 Intérieur en acier inox
Spécification
Maxisafe 2030i, 0,9 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option. | |
Acier inoxydable (316) | |
Herasafe 2030i | |
200 mm | |
IUG 7 po | |
Filtre HEPA H14 | |
Efficacité énergétique | |
Témoin LED | |
7,8 in | |
50/60 Hz | |
200 kg | |
230 V |
EN 12469 et DIN 12980, DIN 12980 | |
Enceinte de sécurité biologique | |
2 parois arrière | |
39,3 in | |
0,99995 | |
1000 mm | |
55 W/h | |
2 x de chaque côté, plus ports intelligents | |
870 x 1000 x 1536 | |
870 mm | |
220 kg | |
230 W/h |