Learn More
Thermo Scientific™ Armoires Maxisafe 2030i répondant aux normes de biosécurité EN 12469 et DIN 12980
Pour composés CMR (cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques). Nouvelles fonctions de sécurité autonomes, pour une protection optimale et interface utilisateur graphique pour un fonctionnement optimisé.
23700.00€ - 32531.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 12469 et DIN 12980, DIN 12980 |
---|---|
Matériau de la cuve | Acier inoxydable (316) |
Type de produit | Enceinte de sécurité biologique |
Modèle | Herasafe 2030i |
Ouverture de vitre (métrique) | 200 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) extérieures | Prises | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) extérieures | Prises | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16339923
|
Thermo Scientific™
51032711 |
870 x 1000 x 1536 | 2 parois arrière | Maxisafe 2030i, 0,9 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option. |
23700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16349923
|
Thermo Scientific™
51032712 |
870 x 1300 x 1536 | 2 parois arrière | Maxisafe 2030i, 1,2 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option. |
24585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16359923
|
Thermo Scientific™
51032713 |
870 x 1600 x 1536 | 4 parois arrière | Maxisafe 2030i, 1,5 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option. |
29623.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16357821
|
Thermo Scientific™
51032714 |
870 x 1900 x 1536 | 4 parois arrière | Maxisafe 2030i, 1,8 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option. |
30906.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16309933
|
Thermo Scientific™
51032715 |
870 x 1000 x 1536 | 2 parois arrière | Maxisafe 2030i, 0,9 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, avec lampe UV-C à faisceau croisé dans les parois latérales. |
25178.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16319933
|
Thermo Scientific™
51032716 |
870 x 1300 x 1536 | 2 parois arrière | Maxisafe 2030i, 1,2 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, avec lampe UV-C à faisceau croisé dans les parois latérales. |
26123.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16329933
|
Thermo Scientific™
51032717 |
870 x 1600 x 1536 | 4 parois arrière | Maxisafe 2030i, 1,5 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, avec lampe UV-C à faisceau croisé dans les parois latérales. |
31200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16339933
|
Thermo Scientific™
51032718 |
870 x 1900 x 1536 | 4 parois arrière | Maxisafe 2030i, 1,8 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, avec lampe UV-C à faisceau croisé dans les parois latérales. |
32531.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
L’enceinte Maxisafe 2030i intègre les technologies SmartFlow Plus, DAVe Plus et Smart UV pour une protection optimale et une interface utilisateur graphique pour une utilisation facile. Chaque unité dispose d’une fonction Wi-Fi intégrée et est prête à être connectée. Notre système de préfiltre comprend une nouvelle solution de scellage améliorée et facile à utiliser.
- Interface à écran tactile IUG,
- Éclairage intérieur à LED
- Sortie de données adaptée au cloud
- Repose-bras ergonomique (en option)
- Accès polyvalent SmartPort
- Compensation automatique SmartFlow Plus
- 316 Intérieur en acier inox
Spécification
EN 12469 et DIN 12980, DIN 12980 | |
Enceinte de sécurité biologique | |
200 mm | |
0,99995 | |
Efficacité énergétique | |
2 x de chaque côté, plus ports intelligents | |
50/60 Hz | |
230 V |
Acier inoxydable (316) | |
Herasafe 2030i | |
IUG 7 po | |
Filtre HEPA H14 | |
LED | |
7,8 in | |
870 mm |