missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Balance analytique Cubis™ II, interface utilisateur MCE
La balance analytique Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
Marque: Sartorius MCE224S-2S00-I
Description
ulliSystème de pesage monolithique/liliCapteurs climatiques intégrés/liliSupports pour échantillon individuels/liliFonctionnement sans erreur/liliFlux de travail QApp individuels/liliMise à niveau automatique motorisée/liliIntégrité complète des données de bout en bout/liliConforme à la norme 21 CFR partie 11/liliAudit Trail intégré/liliGestion des utilisateurs à la pointe de la technologie/liliExcellent service d’assistance/liliCentre d’état intégré/liliFonctions de service intégrées/liliMaintenance préventive conformément aux normes agréées/liliFonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser/liliEnsemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine/liliFonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IRbr /(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)/li/ulPrestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, 1 connexion RS 232 à 9 broches, 1 port ethernet | |
220 g | |
0,1 mg | |
± ; 0,13 mg | |
MCE224S2S00I | |
1 s | |
10 ans | |
425 mm | |
9,8 in | |
250 mm | |
120/240 V |
Chambre de pesée I - Motorisée avec ionisateur | |
Écran tactile couleur TFT | |
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inoxydable, garniture en aluminium | |
± ; 0,05 mg | |
Balance analytique Cubis™ II | |
Analytique | |
240 mm | |
373 mm | |
8,2, 10 kg | |
100/240 V (±10%) |