Learn More
Thermo Scientific™ Système de concentration sous vide intégré Savant™ SpeedVac™ DNA 130
Gagnez du temps et de l’argent grâce aux kits de concentrateurs Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™. Tout ce dont vous avez besoin pour un séchage et une concentration rapides de petits volumes d’échantillons
Marque: Thermo Scientific™ DNA130-230
Description
Le système Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ DNA130 est un concentrateur à vide compact et intégré conçu pour une concentration rapide et efficace des applications d’ADN et d’ARN. Le concentrateur à vide SpeedVac™ DNA130 prend en charge les préparations d’échantillons en toute simplicité et efficacité.
- Conception compacte et facile d’utilisation : la plus petite unité de paillasse intégrée permet d’économiser de l’espace sur les paillasses de laboratoire.
- La chambre revêtue de PTFE résistante à la corrosion offre des années de service
- Pompe à vide intégrée sans huile et sans entretien
- Comprend un rotor qui contient 36 tubes de 1,5-2,0 ml (RD36)
Caractéristiques de fonctionnement :
- Performances homogènes : conçues pour garantir des temps de séchage cohérents et des résultats reproductibles
- Interface conviviale :
- Trois programmes définis par l’utilisateur pouvant être modifiés et enregistrés
- Point de consigne de température : température ambiante, 35°C à 65°Cpar incréments de 5°C
- Réglage du temps de chauffe : de 1 m à 9 h et 59 m et continu
- Réglage de l’heure d’exécution : de 1 m à 9 h et 59 m
- Alarme sonore pour alerter l’utilisateur lorsque le processus est terminé
Protection de l’échantillon
- Sécher à des températures ambiantes ou à faible chaleur pour éviter la dénaturation des échantillons
- La pompe à membrane exempte d’huile assure une transition douce de l’atmosphère au réglage de vide ultime sans heurt de solvant
Caractéristiques de sécurité
- La chambre revêtue de PTFE résiste aux produits chimiques et se nettoie facilement
- Couvercle verrouillé et indicateur de verrouillage du couvercle garantissant la sécurité de l’utilisateur pendant le fonctionnement
- Mécanisme de fixation du couvercle pour sécuriser le couvercle pendant qu’il s‘ouvrent, permettant à l’utilisateur d’avoir les deux mains libres pour le fonctionnement
- L’appareil et la pompe ne nécessitent pratiquement aucun entretien
- Post-piège externe pour neutraliser les vapeurs d’hydroxyde d’ammonium
- Cartouches et pièges chimiques en option pour piéger les produits chimiques radioactifs afin de minimiser les problèmes liés à la manipulation de vapeurs et de produits chimiques dangereux.
Solvants et combinaisons de solvants :
- Eau
- Tampons (aqueux) pour PCR
- Éthanol et eau
- Hydroxyde d’ammonium (nécessite un post-piège à ammoniac et un accessoire de solution neutralisant)
Spécification
<10 torr (13 mbar, 1,3 kPa) | |
Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE | |
48 kg | |
Peut accueillir 36 tubes de 1,5 ml, 72 tubes de 0,5 ml et 2 microplaques | |
Aluminium avec revêtement en PTFE | |
230 V/50 Hz | |
Schuko CEE 7-7 | |
39 kg |
105 lb | |
Rotor RD36 (36 tubes de 1,5-2,0 ml) | |
230 V | |
Température ambiante (17°C à 32°C) à 65°C | |
Système de concentrateur à vide d’ADN130 SpeedVac | |
6 A | |
86 lb | |
11,5 x 25 x 12 po (29 x 64 x 31 cm) |