Learn More
Thermo Scientific™ Système de concentration sous vide intégré Savant™ SpeedVac™ DNA 130
Gagnez du temps et de l’argent grâce à ces kits de concentrateur. Tout ce dont vous avez besoin pour un séchage et une concentration rapides de petits volumes d’échantillons
9004.80€
Spécification
Certifications | Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE |
---|---|
Capacité | Peut accueillir 36 tubes de 1,5 ml, 72 tubes de 0,5 ml et 2 microplaques |
Comprend | Rotor RD36 (36 tubes de 1,5-2,0 ml) |
Vide max. | <10 torr (13 mbar, 1,3 kPa) |
Poids à l’expédition (impériale) | 105 lb |
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15819206
|
Thermo Scientific™
DNA130-230 |
Système de concentrateur à vide d’ADN130 SpeedVac | 230 V/50 Hz |
9004.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Conçu pour une concentration rapide et efficace d’applications d’ADN et d’ARN, le Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ DNA130 est un concentrateur à vide compact et intégré. Le concentrateur à vide SpeedVac™ DNA130 prend en charge les préparations d’échantillons en toute simplicité et efficacité.
- Conception compacte et facile d’utilisation : la plus petite unité de paillasse intégrée permet d’économiser de l’espace sur les paillasses de laboratoire.
- La chambre revêtue de PTFE résistante à la corrosion offre des années de service
- Pompe à vide intégrée sans huile et sans entretien
- Comprend un rotor contenant 36 tubes de 1,5-2,0 ml (RD36)
Caractéristiques de fonctionnement :
- Performances homogènes : conçues pour garantir des temps de séchage cohérents et des résultats reproductibles
- Interface conviviale :
- Trois programmes définis par l’utilisateur pouvant être modifiés et enregistrés
- Point de consigne de température : température ambiante, de 35°C à 65°C par intervalles de 5°C.
- Réglage du temps de chauffe : de 1 m à 9 h 59 m ou continu
- Réglage du temps d’exécution : de 1 m à 9 h 59 m
- Alarme sonore pour alerter l’utilisateur lorsque le processus est terminé
Protection de l’échantillon
- Sécher à des températures ambiantes ou à faible chaleur pour éviter la dénaturation des échantillons
- La pompe à membrane exempte d’huile assure une transition douce de l’atmosphère au réglage de vide ultime sans heurt de solvant
Caractéristiques de sécurité
- La chambre revêtue de PTFE résiste aux produits chimiques et se nettoie facilement
- Couvercle verrouillé et indicateur de verrouillage du couvercle garantissant la sécurité de l’utilisateur pendant le fonctionnement
- Mécanisme de fixation du couvercle pour sécuriser le couvercle pendant qu’il s‘ouvrent, permettant à l’utilisateur d’avoir les deux mains libres pour le fonctionnement
- L’appareil et la pompe ne nécessitent pratiquement aucun entretien
- Post-piège externe pour neutraliser les vapeurs d’hydroxyde d’ammonium
- Pièges chimiques en option et cartouches en option pour piéger les produits chimiques radioactifs afin de minimiser les problèmes liés à la manipulation de vapeurs et de produits chimiques dangereux.
Solvants et combinaisons de solvants :
- Eau
- Tampons (aqueux) pour PCR
- Éthanol et eau
- Hydroxyde d’ammonium (nécessite un post-piège à ammoniac ANT-100 et un accessoire de solution neutralisant ANS121)
Spécification
Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE | |
Rotor RD36 (36 tubes de 1,5-2,0 ml) | |
105 lb | |
Température ambiante (17°C à 32°C) à 65°C | |
Système de concentrateur à vide d’ADN130 SpeedVac | |
39 kg |
Peut accueillir 36 tubes de 1,5 ml, 72 tubes de 0,5 ml et 2 microplaques | |
<10 torr (13 mbar, 1,3 kPa) | |
48 kg | |
Aluminium revêtu de PTFE | |
86 lb | |
11,5 x 25 x 12 po (29 x 64 x 31 cm) |