Learn More
BINDER™ Série FED Avantgarde.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection forcée et fonctions de temporisation avancées
Une étuve de chauffage BINDER de la série FED Avantgarde.Line offre une capacité quasi illimitée et donc une grande souplesse. La temporisation perfectionnée et le ventilateur réglable permettent de régler à la perfection les paramètres thermiques et les conditions de convection.
Marque: BINDER™ 9010-0299
Description
- Plage de températures : +12°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +300°C
- Jusqu’à 30 % de consommation énergétique en moins par rapport aux unités classiques du marché
- Haute précision des températures grâce à la technologie APT.line™
- Vitesse de ventilateur réglable
- Contrôleur avec écran LCD et fonctions de minuterie améliorées
- Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
- 2 racks chromés
- Dispositif de sécurité de température réglable indépendant intégré de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- Conception ergonomique de la poignée
- Interface Ethernet
- Port USB pour l’enregistrement des données
Spécification
8.5 cu. ft. | |
Acier inoxydable | |
Forced | |
240 L | |
Drying Oven | |
Acier inoxydable (18/8) | |
2 Std./8 Max. | |
10/30/50/100 mm | |
99 hr. 59 min. | |
1035 x 845 x 962 mm | |
84 kg | |
2.3 kW | |
50/60 Hz |
ASTM Standard | |
Controller with LCD Display | |
FED260-230 V, Standard, Series FED Avantgarde.Line - Drying and heating chambers with forced convection and enhanced timer functions, 259 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
5°C to 300°C | |
LCD | |
FED 240 | |
NEMA 5-20P | |
1.6 ± K (at 150°C) | |
650 x 515 x 780 mm | |
96 kg | |
230 V | |
12.5 A | |
APT.Line Technology |