Learn More
BINDER™ Série FED Avantgarde.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection forcée et fonctions de temporisation avancées
Une étuve de chauffage BINDER de la série FED Avantgarde.Line offre une capacité quasi illimitée et donc une grande souplesse. La temporisation perfectionnée et le ventilateur réglable permettent de régler à la perfection les paramètres thermiques et les conditions de convection.
3705.00€ - 9115.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM Standard |
---|---|
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Type de contrôleur | Contrôleur avec affichage LCD |
Type de convection | Forcé |
Type | Chambre de séchage et de chauffage |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15682106
![]() |
BINDER™
9010-0293 |
116 L | 835 x 760 x 735 mm |
3705.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15602116
![]() |
BINDER™
9010-0299 |
240 L | 1035 x 845 x 962 mm |
5400.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15890302
![]() |
BINDER™
9010-0301 |
741 L | 870 x 1590 x 1165 mm |
9115.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Jusqu’à 30 % plus économe en énergie que les appareils conventionnels
- Haute précision de température grâce à la technologie APT.line™
- Vitesse de ventilation réglable
- Contrôleur avec écran LCD et fonctions de temporisation avancées
- Commande électromécanique du clapet d’air
- 2 clayettes-grilles chromées
- Thermostat de sécurité ajustable classe 2 (DIN 12880) intégré avec alarme visuelle
- Poignée au design ergonomique
- Interface Ethernet
- Port USB pour l’enregistrement des données
Spécification
ASTM Standard | |
Contrôleur avec affichage LCD | |
Chambre de séchage et de chauffage | |
NEMA 5-20P | |
Technologie APT.line™ |
Acier inoxydable | |
Forcé | |
LCD | |
50/60 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Série FED Avantgarde.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection forcée et fonctions de temporisation avancées