Learn More
BINDER™ Série KBF Chambres climatiques à conditions constantes avec plage étendue de température/d’humidité
La BINDER KBF offre des conditions d'essai parfaitement constantes dans toute la chambre d'essai. Cette chambre est peu encombrante et très flexible en ce qui concerne l'alimentation en eau. Sa large plage de température et d'humidité en fait la spécialiste incontournable des essais sous contrainte.
Marke: BINDER™ 9020-0326
Beschreibung
The Constant climate chambers in the KBF series operate within a temperature range of between 0 °C and 70 °C, and a humidity range of between 10% RH and 80% RH.
- Plage de températures : 0°C à +70°C
- Plage d’humidité : Humidité relative de 10 % à 80 %
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitif et à l’humidification par vapeur
- Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
- Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
- Porte intérieure étanche en verre de sécurité (ESG)
- Élimination de la corrosion du verre par un revêtement spécial TIMELESS
- Chambre intérieure en acier inoxydable
- 2 racks en acier inoxydable
- Port d’accès avec bouchon en silicone, 30 mm, gauche
- 4 roulettes stables, deux avec freins, à partir de 240 litres
- Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- Chauffage de porte
Spezifikation
36 cu. ft. | |
45 kg | |
1020 L | |
Pas d’éclairage | |
2 std./15 max. | |
10 % à 80 % | |
Chambres climatiques à conditions constantes | |
Humidité relative de 10 % à 80 % | |
973 x 836 x 1250 mm | |
379 kg | |
3,1 kW | |
50/60 Hz |
99.2 lb. | |
KBF1020-230 V, standard, série KBF - Chambres climatiques à conditions constantes avec large plage de températures / d’humidité, 1020 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
CEE | |
0°C à 70°C | |
Écran tactile TFT | |
KBF1020-230 V | |
1255 x 1230 x 1925 mm | |
200 V | |
16 A |