Learn More
BINDER™ Série KBF Chambres climatiques à conditions constantes avec plage étendue de température/d’humidité
La BINDER KBF offre des conditions d'essai parfaitement constantes dans toute la chambre d'essai. Cette chambre est peu encombrante et très flexible en ce qui concerne l'alimentation en eau. Sa large plage de température et d'humidité en fait la spécialiste incontournable des essais sous contrainte.
17385.00€ - 25010.00€
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
---|---|
Éclairage | Pas d’éclairage |
Matériau | Acier inoxydable |
Nbre d’étagères | 2 std./15 max. |
Type de bouchon | CEE |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15646527
|
BINDER™
9020-0320 |
102L |
17385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15671479
|
BINDER™
9020-0322 |
247 L |
17430.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15503577
|
BINDER™
9020-0324 |
700L |
25010.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15601489
|
BINDER™
9020-0326 |
1020 L |
24910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
The Constant climate chambers in the KBF series operate within a temperature range of between 0 °C and 70 °C, and a humidity range of between 10% RH and 80% RH.
- Plage de température : -10 °C à 100 °C
- Plage d’humidité étendue : 10 % HR à 98 % HR
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Régulation de l’humidité avec capteur d’humidité capacitif et humidification à la vapeur
- Chambre intérieure fabriquée entièrement en acier inoxydable
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Contrôleur intuitif à écran tactile avec programmation par séquence et en temps réel
- Enregistreur de données interne, lecture possible des valeurs de mesure en format ouvert via USB
- Autotest de l’appareil pour une analyse complète de l’état
- Porte intérieure à fermeture hermétique en verre de sécurité (ESG)
- La corrosion du verre est évitée grâce à un revêtement TIMELESS spécial
- 1 clayette-grille en acier inoxydable
- Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone, 30 mm, gauche
- Thermostat de sécurité classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
- Interface pour ordinateur : Ethernet
- Chauffage de porte
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
CEE | |
Plage de température 0°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 70°C | |
Écran tactile TFT | |
50/60Hz |
Pas d’éclairage | |
2 std./15 max. | |
10 to 80% r.F. | |
Chambres climatiques à conditions constantes | |
16 A |