Learn More
BUCHI Systèmes R-300 avec levage manuel - 5 000 ml
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Marque:  BUCHI 11SR300151VP21
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 78.40000kg
Code produit. 15511260
  • 14935.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-09-2024
Description
  • Le R-300 répond aux attentes les plus élevées en matière de confort et de polyvalence.
  • Sa conception modulaire permet d’étendre le Rotavapor™ R-300 à un système entièrement intégré, dans lequel chaque composant est régulé par une interface centrale.
Spécification
Spécification
Levage manuel
5 000 ml
Température ambiante jusqu’à 220°C
F-308 : capacité de refroidissement 900 W à 15°C (-10°C à +25°C)
SJ 29/32
220/240 V
280 tr/min
I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus)
Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G)
Promotions
Prestations de service