Learn More
BUCHI Systèmes R-300 avec levage manuel - 5 000 ml
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
8500.00€ - 14935.00€
Spécification
Description | Levage manuel |
---|---|
Tension | 220/240 V |
Capacité (métrique) | 5 000 ml |
Vitesse | 280 tr/min |
Plage de températures (métrique) | Température ambiante jusqu’à 220°C |
Code produit | Marque | Comprend | Type d’assemblage de la verrerie | Affichage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Type d’assemblage de la verrerie | Affichage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15501260
|
BUCHI
11SR300151VP11 |
F-305 : capacité de refroidissement 550 W à 15°C (-10°C à +25°C) | Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) | I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
12835.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15511260
|
BUCHI
11SR300151VP21 |
F-308 : capacité de refroidissement 900 W à 15°C (-10°C à +25°C) | Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) | I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
14935.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15521260
|
BUCHI
11SR300151VS01 |
Aucun refroidisseur à recirculation | Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) | I-300, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
8505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15531250
|
BUCHI
11SR300151CP01 |
Aucun refroidisseur à recirculation | Piège à froid (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G-LT) | I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
9525.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15531260
|
BUCHI
11SR300151VS11 |
F-305 : capacité de refroidissement 550 W à 15°C (-10°C à +25°C) | Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) | I-300, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
11815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15541260
|
BUCHI
11SR300151VS21 |
F-308 : capacité de refroidissement 900 W à 15°C (-10°C à +25°C) | Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) | I-300, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
13910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15561250
|
BUCHI
11SR300151CS01 |
Aucun refroidisseur à recirculation | Piège à froid (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G-LT) | I-300, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
8500.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15591250
|
BUCHI
11SR300151VP01 |
Aucun refroidisseur à recirculation | Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) | I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
9260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Beschreibung
- R-300 meets the highest expectations in convenience and versatility
- Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Spezifikation
Levage manuel | |
5 000 ml | |
Température ambiante jusqu’à 220°C |
220/240 V | |
280 tr/min | |
SJ 29/32 |