Learn More
BUCHI Évaporateur rotatif Rotavapor™ R-300, élévateur électrique
Dispose d’une conception modulaire pour une extension aisée du R-300 à un système entièrement intégré dans lequel une interface centrale régule chaque composant. L’évaporateur rotatif Rotavapor™ R-300 répond aux exigences les plus élevées en matière de commodité et de polyvalence pour les applications d’évaporation rotative.
Marque:  BUCHI 11R300251V111
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 13.50000kg
Code produit. 15451374
  • 4985.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-09-2024
Description
  • Retrait aisé du flacon et du conduit de vapeur grâce au Combi-Clip facile à utiliser
  • Fonctionnement convivial à l’aide de l’élévateur manuel ou électrique ergonomique
  • Réglage immédiat de la température de chauffage et de la vitesse de rotation avec des boutons de commande placés de manière intuitive
  • Extension prête à l’emploi simple à utiliser au sein d’un système entièrement intégré comprenant une interface centrale, une pompe à vide et un refroidisseur / recycleur selon vos besoins
  • Choix entre bain de 5 litres à température élevée et bain de 1 litres à temps de chauffe rapide
  • Large gamme d’accessoires utiles disponible : sept ensembles de verre différents, écran de protection, couvercle pour bain chauffant, distillation et détection de mousse automatiques
  • Affichage numérique intégré permettant un contrôle précis de la température de chauffage, de la vitesse de rotation et de la position de l’élévateur
  • Traçabilité de tous les paramètres du processus, y compris l’enregistrement et la représentation graphique des données grâce à l’interface I-300 Pro
  • Alerte instantanée avec messages envoyés directement sur les appareils mobiles en cas d’écart dans le processus (uniquement avec interface I-300 / I-300 Pro)
Spécification
Spécification
13,5 kg
3 kg
Revêtement de sécurité P+G
Ensemble en verre vertical avec flacon récepteur
IP 21
CE ; CSA
50/60 Hz
SJ 29/32
220/240 V
10 à 280 tr/min
Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ; Avec flacon de Woulff
429 x 606 x 717 mm
10 à 50 deg;
Évaporateur rotatif
11R300251V111
Promotions
Prestations de service