Learn More
BUCHI Évaporateur rotatif Rotavapor™ R-300, élévateur électrique
Dispose d’une conception modulaire pour une extension aisée du R-300 à un système entièrement intégré dans lequel une interface centrale régule chaque composant. L’évaporateur rotatif Rotavapor™ R-300 répond aux exigences les plus élevées en matière de commodité et de polyvalence pour les applications d’évaporation rotative.
4305.00€ - 7775.00€
Spécification
Poids (métrique) | 13,5 kg |
---|---|
Tension | 220/240 V |
Capacité (métrique) | 3 kg |
Vitesse | 10 à 280 tr/min |
Dimensions (L x l x H) | 429 x 606 x 717 mm |
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15551120
|
BUCHI
11R300211S101 |
11R300211S101 | Système de levage électronique, bain chauffant B-301 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre pour reflux vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G |
5180.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15409353
|
BUCHI
11R300211V001 |
11R300211V001 | Système de levage électronique, bain marie B-301 ; SJ 29 / 32 ; assemblage de verre vertical avec flacon récepteur |
4305.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15488984
|
BUCHI
11R300251A001 |
11R300251A001 | Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; assemblage de verre diagonal avec flacon récepteur |
4375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15581220
|
BUCHI
11R300251S101 |
11R300251S101 | Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre pour reflux vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ; |
5225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15521230
|
BUCHI
11R300251S141 |
11R300251S141 | Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre pour reflux vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ; Interface I-300 avec unité de valve et VacuBox |
7775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15451374
|
BUCHI
11R300251V111 |
11R300251V111 | Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ; Avec flacon de Woulff |
4985.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15511240
|
BUCHI
11R300251V141 |
11R300251V141 | Système de levage électronique, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec flacon récepteur ; Revêtement P+G ; interface I-300 avec unité de valve et VacuBox |
6965.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Retrait aisé du flacon et du conduit de vapeur grâce au Combi-Clip facile à utiliser
- Fonctionnement convivial à l’aide de l’élévateur manuel ou électrique ergonomique
- Réglage immédiat de la température de chauffage et de la vitesse de rotation avec des boutons de commande placés de manière intuitive
- Extension prête à l’emploi simple à utiliser au sein d’un système entièrement intégré comprenant une interface centrale, une pompe à vide et un refroidisseur / recycleur selon vos besoins
- Choix entre bain de 5 litres à température élevée et bain de 1 litres à temps de chauffe rapide
- Large gamme d’accessoires utiles disponible : sept ensembles de verre différents, écran de protection, couvercle pour bain chauffant, distillation et détection de mousse automatiques
- Affichage numérique intégré permettant un contrôle précis de la température de chauffage, de la vitesse de rotation et de la position de l’élévateur
- Traçabilité de tous les paramètres du processus, y compris l’enregistrement et la représentation graphique des données grâce à l’interface I-300 Pro
- Alerte instantanée avec messages envoyés directement sur les appareils mobiles en cas d’écart dans le processus (uniquement avec interface I-300 / I-300 Pro)
Spécification
13,5 kg | |
3 kg | |
429 x 606 x 717 mm | |
10 à 50 deg; | |
Évaporateur rotatif | |
SJ 29/32 |
220/240 V | |
10 à 280 tr/min | |
IP 21 | |
CE ; CSA | |
50/60 Hz |