Learn More
METTLER TOLEDO™ Conductimètres SevenExcellence™ S700
Le conductimètre monocanal professionnel offre une flexibilité accrue avec plusieurs modes, unités et compensation de température possibles. Les conductimètres Mettler Toledo SevenExcellence S700 avec contrôle par écran tactile intuitif et mesures hautes performances associés à une gamme de produits de sécurité complète offrent des résultats sûrs et une grande conformité.
Marque:  METTLER TOLEDO™ 30046246
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 5.13000kg
Code produit. 13450679
  • 5250.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-08-2024
Description
  • Il est possible d’équiper les instruments de mesure de la conductivité, de la résistivité, des TDS et de la salinité avec des modules de mesure supplémentaires pour mesurer le pH, l’oxygène dissous, l’ISE, la DBO, le Redox / ORP, et l’ISFET.
  • Créez facilement des mesures et des raccourcis pour le calibrage.
  • Écran tactile couleur de 7 pouces avec navigation intuitive dans les menus
  • Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
  • Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
  • L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
  • Exportez des données vers une imprimante, un fichier Excel ou un système LIMS
  • Automatisation disponible pour les mesures et le nettoyage dans les applications à haut débit
  • Gérez les permissions et accès utilisateurs pour garantir l’intégrité des données
  • Compatible avec le logiciel LabX pour la gestion avancée des données et la conformité réglementaire à la directive 21CFR partie 11
  • Programme de qualification complet en option comprenant QI / QO / QP
Spécification
Spécification
±0,5%
13 étalons prédéfinis et 20 étalons définis par l’utilisateur
20°C
0,001 mg/l à 1000 g/l
0,1°C
0,01 à 100 mégohm/cm
Interfaces intégrées (USB, RS-232 et Ethernet)
Conductivité
Conductimètre S700, électrode de conductivité InLab Trace, cellule de flux, support d’électrodes, clé d’activation de pH EasyDirect, certificat de test, guide de meure de la conductivité / de l’OD
0,001 μS/cm à 2000 mS/cm
0 à 80 psu
–30°C à +130°C
± 0,1°C
Au moins 20000 points de données, 250 analyses
Kit S700 - Détection basse + cellule de flux
S700-Trace avec InLab Trace