Learn More
METTLER TOLEDO™ Conductimètre de paillasse SevenExcellence™ S700
L’instrument de mesure S700 mesure la conductivité, la résistivité, les TDS et la salinité. Il est possible d’accroître ses capacités avec des modules de mesure supplémentaires pour mesurer le pH, l’oxygène dissous, l’ISE, la BOD, le Redox / ORP et l’IFSET. Dispose d’un écran tactile intuitif et de la possibilité de créer des raccourcis de mesure.
3075.00€ - 5580.00€
Spécification
Précision (conductivité) | ±0,5% |
---|---|
Points d’étalonnage | 13 étalons prédéfinis et 20 étalons définis par l’utilisateur |
Gamme (conductivité) | 0,001 μS/cm à 2000 mS/cm |
Compensation thermique | 20°C |
Gamme (salinité) | 0 à 80 psu |
Code produit | Marque | Comprend | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13410679
|
METTLER TOLEDO™
30046244 |
Conductimètre S700, support d’électrodes, 2 sachets standard pour 1413 uS/cm et 12,88 mS/cm, clé d’activation de pH EasyDirect, certificat de test | S700-Basic |
3075.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13430679
|
METTLER TOLEDO™
30046245 |
Conductimètre S700, électrodes de conductivité InLab 731-ISM (câble de 1,2 m), support d’électrodes, 2 sachets standard de 1413 uS/cm et 12,88 mS/cm chacun, clé d’activation de pH EasyDirect, certificat de test, guide de mesure de conductivité / de l’OD | Kit S700 avec InLab 731 ISM |
3565.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13450679
|
METTLER TOLEDO™
30046246 |
Conductimètre S700, électrode de conductivité InLab Trace, cellule de flux, support d’électrodes, clé d’activation de pH EasyDirect, certificat de test, guide de meure de la conductivité / de l’OD | S700-Trace avec InLab Trace |
5580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Il est possible d’équiper les instruments de mesure de la conductivité, de la résistivité, des TDS et de la salinité avec des modules de mesure supplémentaires pour mesurer le pH, l’oxygène dissous, l’ISE, la DBO, le Redox / ORP, et l’ISFET.
- Créez facilement des mesures et des raccourcis pour le calibrage.
- Écran tactile couleur de 7 pouces avec navigation intuitive dans les menus
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
- Exportez des données vers une imprimante, un fichier Excel ou un système LIMS
- Automatisation disponible pour les mesures et le nettoyage dans les applications à haut débit
- Gérez les permissions et accès utilisateurs pour garantir l’intégrité des données
- Compatible avec le logiciel LabX pour la gestion avancée des données et la conformité réglementaire à la directive 21CFR partie 11
- Programme de qualification complet en option comprenant QI / QO / QP
Spécification
±0,5% | |
0,001 μS/cm à 2000 mS/cm | |
0 à 80 psu | |
–30°C à +130°C | |
± 0,1°C | |
Au moins 20000 points de données, 250 analyses | |
Conductivité |
13 étalons prédéfinis et 20 étalons définis par l’utilisateur | |
20°C | |
0,001 mg/l à 1000 g/l | |
0,1°C | |
0,01 à 100 mégohm/cm | |
Interfaces intégrées (USB, RS-232 et Ethernet) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
METTLER TOLEDO™ Conductimètre de paillasse SevenExcellence™ S700