Learn More
Memmert™ Stérilisateur à air chaud à convection naturelle avec régulateur TwinDISPLAY
Pour la stérilisation des matériels médicaux, destruction complète de microorganismes très résistants, application spéciale de dépyrogénisation
Marque:  Memmert™ SF260plus
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 110.00000kg
Code produit. 12895853
  • 4860.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-10-2024
Description
La fonction de sécurité indispensable de ce stérilisateur à air chaud : l’attente du point de consigne. Le programme de stérilisation ne démarre que lorsque la température de consigne est atteinte. Cette fonction peut également être utilisée avec des capteurs de température Pt100 pouvant être disposés librement. Dans ce cas, le temps de stérilisation ne commence que lorsque la température de consigne est atteinte à tous les points de mesure et qu’une stérilisation fiable est garantie en continu.
Spécification
Spécification
CE, cUL, DVE, EAC
Stérilisateur à air chaud à convection naturelle
Pour la stérilisation de matériaux médicaux, destruction complète de microorganismes très résistants, application spéciale de dépyrogénisation
Acier inoxydable
824 x 1183 x 684 mm
824 mm
1183 mm
684 mm
110 kg
115/230 V
50/60 Hz
256 L
TFT
Certificat d’étalonnage des travaux
SN260PLUS
500 mm
640 mm
800 mm
500 mm
115/230 V 50/60 Hz
1 800/3 400 W
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service