Learn More
Memmert™ Stérilisateur à air chaud à convection naturelle avec régulateur TwinDISPLAY
Code produit. p-8002391 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
256 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12895853
Marque: Memmert™ SF260plus
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la stérilisation des matériels médicaux, destruction complète de microorganismes très résistants, application spéciale de dépyrogénisation
La fonction de sécurité indispensable de ce stérilisateur à air chaud : l’attente du point de consigne. Le programme de stérilisation ne démarre que lorsque la température de consigne est atteinte. Cette fonction peut également être utilisée avec des capteurs de température Pt100 pouvant être disposés librement. Dans ce cas, le temps de stérilisation ne commence que lorsque la température de consigne est atteinte à tous les points de mesure et qu’une stérilisation fiable est garantie en continu.
Spécification
Certifications/Conformité CE, cUL, DVE, EAC
Capacité (métrique) 256 L
Type Stérilisateur à air chaud à convection naturelle
Affichage TFT
À utiliser avec (application) Pour la stérilisation de matériaux médicaux, destruction complète de microorganismes très résistants, application spéciale de dépyrogénisation
Comprend Certificat d’étalonnage des travaux
Matériau Acier inoxydable
Modèle SN260PLUS
Dimensions (L x l x H) 824 x 1183 x 684 mm
Longueur (métrique) 500 mm
Largeur (métrique) 824 mm
Largeur (métrique) intérieure 640 mm
Hauteur (métrique) 1183 mm
Hauteur (métrique) intérieure 800 mm
Profondeur (métrique) 684 mm
Profondeur (métrique) intérieure 500 mm
Poids à l’expédition (métrique) 110 kg
Alimentation électrique 115/230 V 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Puissance 1 800/3 400 W
Fréquence 50/60 Hz