Learn More
Thermo Scientific™ Incubateur microbiologique Heratherm™ General Protocol, 117 l
Menez à bien de nombreuses applications générales avec ces incubateurs General Protocol.
Marque:  Thermo Scientific™ 51029334
6984.72 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 201.00000kg
Code produit. 12635306
  • 7930.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-09-2024
Description
Réalisez de nombreuses applications générales grâce aux incubateurs microbiologiques Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol. La gamme d’incubateurs microbiologiques Heratherm General Protocol est spécialement conçue pour garantir la sécurité des échantillons, pour des applications dans les laboratoires pharmaceutiques, médicaux, de recherche et agroalimentaires.
Caractéristiques Principales :
  • La convection naturelle procure un léger flux d’air et un séchage minimal
  • Chambre en acier inoxydable résistant à la corrosion (AISI 430)
  • Interface utilisateur conviviale pour le réglage de la température
  • Grand affichage fluorescent à vide, haute lisibilité
  • Incubateur incroyablement compact
Sécurité de température :
  • Plage de températures de l’ambiant +5° à 75°C
  • Uniformité thermique de ±0,6°C (mesurée à 37°C)
  • Stabilité thermique de ±0,2°C (mesurée à 37°C)
  • La porte interne en verre vous permet de voir les échantillons sans affecter la température
Informations de Commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Prestations de service
2 ans
Spécification
Spécification
26,4 pied cube
Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Spécifique selon le pays
Incubateur microbiologique
±1,3°C à 37°C
77 x 126.1 x 154.5 cm (30.3 x 49.7 x 60.8 in)
77cm
39.5 in
100.4cm
51.5 in
130.7cm
56.9cm
201 kg
230 V
6.5 A
Marquage CE
747 l
Convection naturelle
2 fournis/39 max.
Température ambiante +5°C à 75°C
±0,4°C à 37°C
56.9 x 100.4 x 130.7 cm (22.4 x 39.5 x 51.5 in)
30.3 in
49.7 in
126.1cm
60.8 in
154.5cm
22.4 in
443 lb
230 V, 50/60 Hz
1500 W
50/60 Hz
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.