Learn More
Thermo Scientific™ Consoles d’agitateurs réfrigérés et d’agitateurs-incubateurs MaxQ™ HP
Effectuez les applications d’agitation sur des flacons de 4 litres et de 6 litres avec ces agitateurs à console réfrigérés et agitateurs-incubateurs, qui incluent une pédale de commande et une grande fenêtre de visualisation.
Marque: Thermo Scientific™ SHKE436HP
Description
Utilisez les agitateurs réfrigérés et d’agitateurs-incubateurs Thermo Scientific™ MaxQ™ HP pour les flacons de 4 et 6 L de grande taille. Ces agitateurs disposent d’une pédale pour un chargement mains libres des échantillons et d’une grande fenêtre, qui permet de voir ces derniers sans modifier l’atmosphère de la chambre.
Caractéristiques :- Les agitateurs sont dotés d’un système de filtration HEPA pour une protection optimale contre toute contamination
- Système de flux d’air dirigé pour une uniformité optimale de la température et des conditions de croissance idéales
- Leur conception ergonomique facilite l’accès aux produits. Le système de vidange à l’avant facilite le nettoyage de la chambre
Contrôle par microprocesseur :
- Températures de fonctionnement : Incubation : de 5°C au-dessus de la température ambiante à 60°C (de 41°F à 140°F) ; pour un agitateur incubé / réfrigéré : de 4° à 60°C (de 39,2° à 140°F) par incréments de 0,1°C et un contrôle de ± 0,1°C
- Un écran rétroéclairé à 20 caractères affiche simultanément les valeurs en cours et de consigne de la température, de la durée et de la vitesse
- Des messages alphanumériques indiquent l’état du cycle
- Les menus de programmation permettent un accès rapide et aisé à l’ensemble des paramètres
- Des alarmes sonores et visuelles de température insuffisante et de surchauffe garantissent la protection des produits
- Des alarmes sonores et visuelles de contrôle de rotation insuffisante et excessive permettent de signaler les écarts de vitesse
Performances :
- Système de filtration HEPA unique
- Le filtre HEPA, efficace à 95 % minimum à 0,3 μm, capture les particules en suspension dans l’air dues à des éléments étrangers
- Un flux d’air laminaire garantit l’uniformité de la température dans toute la chambre
- La ventilation avant-arrière avec filtration du système de réfrigération permet d’atteindre le seuil de température minimal
Structure :
- L’intérieur en acier inox lisse sans zones creuses avec angles arrondis facilite le nettoyage
- Un système d’évacuation avec soupape situé à l’avant de la chambre facilite la vidange des liquides
- Au moment du chargement des récipients, le couvercle s’ouvre manuellement ou à l’aide de la pédale afin de vous laisser les mains libres
- Les bords inclinés, la face avant plus basse et la bonne hauteur du plateau garantissent un accès facile à la chambre
- La fenêtre du volet thermique offre une grande zone de visualisation de 2,75 pieds carrés (0,3 m2)
- L’orifice d’accès (paroi arrière de l’armoire) permet d’insérer des sondes, une rampe d’alimentation de CO2 ou tout autre équipement
- Une étagère en option permet d’augmenter la capacité de stockage
Informations de commande :
La plateforme n’est pas comprise.
Spécification
2,5 cm (1 in) | |
25 à 525 tr/min, ±1 tr/min | |
230 V | |
3,5 A | |
Agitateur | |
UL, cUL, CE | |
41°F à 140°F, 39,2°F à 140°F | |
0,2°C à 37°C (dans le flacon) | |
21,1 in | |
21,1 x 34,3 x 18,5 in (53,6 x 87,1 x 47 cm) | |
40,4 in | |
102,6 cm | |
30 in | |
76,2 cm | |
45 in | |
114,3 cm | |
45,7 cm | |
277 kg | |
288 kg | |
Agitateur-incubateur orbital de console, modèle sur pieds | |
0 % à / sous 31°C (87,8°F) | |
Fonctionnement en continu ou réglable de 1 minute à 199 heures et 59 minutes |
32 kg | |
230 V, 50/60 Hz | |
Température ambiante de +5°C à 60°C | |
Flacon de 4 L, 6 L | |
71 lb | |
Prise CEE 7/7 | |
± 0,1°C | |
50/60 Hz | |
53,6 cm | |
30 x 45 x 40,4 in (76,2 x 114,3 x 102,6 cm) | |
18,5 in | |
47 cm | |
29,5 in | |
74,9 cm | |
34,3 in | |
87,1 cm | |
665 lb | |
610 lb | |
Numérique | |
Agitateurs-incubateurs à console | |
CC sans balai |