Learn More
Thermo Scientific™ Consoles d’agitateurs réfrigérés et d’agitateurs-incubateurs MaxQ™ HP
Effectuez les applications d’agitation sur des flacons de 4 litres et de 6 litres avec ces agitateurs à console réfrigérés et agitateurs-incubateurs, qui incluent une pédale de commande et une grande fenêtre de visualisation.
20300.00€ - 23000.00€
Spécification
Capacité de charge (métrique) | 32 kg |
---|---|
Vitesse de rotation | 25 à 525 tr/min, ±1 tr/min |
Capacité | Flacon de 4 L, 6 L |
Type de produit | Agitateur |
Certifications/Conformité | UL, cUL, CE |
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Vitesse de rotation | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Vitesse de rotation | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12622785
|
Thermo Scientific™
SHKE436HP |
Agitateur-incubateur orbital de console, modèle sur pieds | 230 V, 50/60 Hz | 25 à 525 tr/min, ±1 tr/min | Température ambiante de +5°C à 60°C |
20300.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12632785
|
Thermo Scientific™
SHKE481HP |
Agitateur-incubateur orbital de console avec réfrigération, modèle sur pieds | 230 V, 50 Hz | 25 à 525 tr/min, ±1 tr/min | 4°C à 60°C |
23000.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Utilisez les agitateurs réfrigérés et d’agitateurs-incubateurs Thermo Scientific™ MaxQ™ HP pour les flacons de 4 et 6 L de grande taille. Ces agitateurs disposent d’une pédale pour un chargement mains libres des échantillons et d’une grande fenêtre, qui permet de voir ces derniers sans modifier l’atmosphère de la chambre.
Caractéristiques :- Les agitateurs sont dotés d’un système de filtration HEPA pour une protection optimale contre toute contamination
- Système de flux d’air dirigé pour une uniformité optimale de la température et des conditions de croissance idéales
- Leur conception ergonomique facilite l’accès aux produits. Le système de vidange à l’avant facilite le nettoyage de la chambre
Contrôle par microprocesseur :
- Températures de fonctionnement : Incubation : de 5°C au-dessus de la température ambiante à 60°C (41°F à 140°F) ou incubation / réfrigération : de 4°C au-dessus de la température ambiante à 60°C (39.2° à 140°F) par incréments de 0.1°C avec une précision de ±0.1°C
- Un écran rétroéclairé à 20 caractères affiche simultanément les valeurs de fonctionnement et de consigne pour la température, la durée et la vitesse
- Des messages alphanumériques indiquent l’état du cycle
- Les menus de programmation permettent un accès rapide et aisé à l’ensemble des paramètres
- Des alarmes sonores et visuelles de température insuffisante et de surchauffe garantissent la protection des produits
- Des alarmes sonores et visuelles de contrôle de rotation insuffisante et excessive permettent de signaler les écarts de vitesse
Performances :
- Système de filtration HEPA unique
- Le filtre HEPA, efficace à 95 % minimum à 0.3 μm, capture les particules exogènes en suspension dans l’air
- Un flux d’air laminaire garantit l’uniformité de la température dans toute la chambre
- La ventilation avant-arrière avec filtration du système de réfrigération permet d’atteindre le seuil de température minimal
Structure :
- L’intérieur en acier inox lisse sans zones creuses avec angles arrondis facilite le nettoyage
- Un système d’évacuation avec soupape situé à l’avant de la chambre facilite la vidange des liquides
- Au moment du chargement des récipients, le couvercle s’ouvre manuellement ou à l’aide de la pédale afin de vous laisser les mains libres
- Les bords inclinés, la face avant plus basse et la bonne hauteur du plateau garantissent un accès facile à la chambre
- La vitre isolée fournit une zone de visualisation de 2.75 pieds carrés (0.3 m2)
- Port d’accès (à l’arrière de la paroi de l’armoire) pour les sondes, le collecteur de gaz de CO22 ou d’autres équipements
- Une étagère en option permet d’augmenter la capacité de stockage
Informations de commande :
La plateforme n’est pas comprise.
Spécification
32 kg | |
Flacon de 4 L, 6 L | |
UL, cUL, CE | |
± 0,1°C | |
53,6 cm | |
30 x 45 x 40,4 in (76,2 x 114,3 x 102,6 cm) | |
18,5 in | |
47 cm | |
29,5 in | |
74,9 cm | |
34,3 in | |
87,1 cm | |
665 lb |
25 à 525 tr/min, ±1 tr/min | |
Agitateur | |
41°F à 140°F, 39,2°F à 140°F | |
21,1 in | |
21,1 x 34,3 x 18,5 in (53,6 x 87,1 x 47 cm) | |
40,4 in | |
102,6 cm | |
30 in | |
76,2 cm | |
45 in | |
114,3 cm | |
45,7 cm | |
0 % à / sous 31°C (87,8°F) |