Learn More
Thermo Scientific™ Boucheuse / déboucheuse pour tubes à bouchon à vis Capit-All™
Préservez l’intégrité des échantillons grâce à une méthode mains libres, rapide et simple, de bouchage et débouchage des tubes.
Marque:  Thermo Scientific™ 4112NUN
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Code produit. 11962221
  • 64275.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-10-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Préservez l’intégrité des échantillons avec une méthode mains libres, rapide et simple, de bouchage et débouchage des tubes grâce à la boucheuse / déboucheuse pour tubes à bouchon à vis Thermo Scientific™ Capit-All™. Conçus pour une utilisation sur paillasse ou intégrée, les instruments Capit-All bouchent et débouchent avec précision et facilité les tubes à bouchon à vis Thermo Scientific™ Matrix™ et Thermo Scientific™ Nunc™, de format à 24, 48, et 96 tubes. Tous les instruments bouchent les tubes à un couple de serrage optimal.
Productivité accrue
  • Augmentation de la productivité grâce au bouchage et débouchage d’un portoir entier en une seule fois en 10 secondes environ
  • Retrait et remise en place automatiques des bouchons à vis de tubes de différentes hauteurs – même placés sur le même portoir et installés de façon non homogène.
  • Remplacement complet des méthodes de bouchage et de débouchage manuelles
Protection optimale des échantillons
  • Bouchage de tous les tubes d’un portoir à un niveau de couple de serrage optimal, préservant l’intégrité des échantillons et évitant la perte d’échantillon durant le stockage
  • Fonctions de sécurité garantissant l’orientation correcte des portoirs lors de leur chargement et le bouchage adéquat des bouchons (ni faux filetage, ni vissage excessif)
  • Bac d’égouttage qui empêche la contamination croisée des échantillons pendant l’ajout et le retrait des portoirs de tubes
  • Construction interne garantissant que des débris ne pénètrent pas dans les tubes sans bouchon
Simplicité d’utilisation
  • Interface utilisateur simple à quatre boutons qui permet au personnel du laboratoire de tout niveau d’utiliser l’instrument
  • Facilement intégré dans les systèmes automatisés
  • Facile à entretenir et capable de traiter jusqu’à un million de tubes avant de nécessiter une maintenance préventive
Spécification
Spécification
Environ 10 secondes par cycle (encapsulage ou décapsulage)
50/60 Hz
Tubes de stockage cryogénique à filetage interne de type Nunc
Capsuleur / décapsuleur
110 à 240 V, 50/60 Hz
45 kg
1
110/240 V
Capsuleur / décapsuleur
Tubes de stockage cryogénique à filetage interne Nunc
24 canaux
14,2 x 12,9 x 22 po (32,8 x 36,0 x 56,0 cm)
97 lb
1
Activation manuelle à l’aide de boutons poussoirs.