Learn More
JULABO™ Cryothermostat ultra-bas, ME Series
Bain à circulation réfrigéré ultra-bas avec refroidissement en cascade en 2 étapes. Des systèmes de pompe à circulation performants et des capacités de chauffage et de refroidissement élevées garantissent de courtes périodes de chauffage et de refroidissement. Équipé d’une isolation améliorée pour éviter la formation de glace.
Marque:  JULABO™ 9162670
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11950298
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • AFFICHAGE VFD AGRÉABLE
  • Clavier pour les points de consigne, les valeurs d’avertissement/de sécurité et les fonctions de menu
  • Contrôle de la température en cascade PID3
  • Étalonnage ATC3 à 3 points
  • Connexion du capteur externe Pt100 pour les mesures et le contrôle
  • POMPE INTELLIGENTE, étages de pompe à réglage électronique
  • Système d’alerte rapide signalant un faible niveau de liquide (DBGM 203 06 059.8)
  • Coupure en cas de surchauffe réglable, visible sur l’affichage
  • Interface RS232 pour la communication en ligne
  • Programmateur intégré pour 10 étapes du programme
  • Régulation active du refroidissement
  • La grille de ventilation facile à retirer permet un nettoyage facile
  • Équipé de poignées ou de roulettes pour un transport facile
  • Affichage visuel du niveau de liquide
Spécification
Spécification
5 à 40°C
4,5 L
de −70 à +100°C
1,3 kW
F70-ME
±0,02°C
54 x 42 x 71 cm
12 cm
12 cm
13 cm
63 kg
50 Hz
Thermostat à circulation réfrigéré/chauffant ultra-basse température
0,34 kW à 20°C
VFD
2 raccords cannelés pour tubes de 8 et 10 mm de diamètre intérieur (raccords de pompe M10x1 femelle)
11-16 L/min
13 x 12 x 12 cm
54 cm
42 cm
71 cm
63 kg
230 V