Learn More
JULABO™ Cryothermostat ultra-bas, ME Series
Bain à circulation réfrigéré ultra-bas avec refroidissement en cascade en 2 étapes. Des systèmes de pompe à circulation performants et des capacités de chauffage et de refroidissement élevées garantissent de courtes périodes de chauffage et de refroidissement. Équipé d’une isolation améliorée pour éviter la formation de glace.
14855.00€ - 19055.00€
Spécification
Température ambiante | 5 à 40°C |
---|---|
Description | Thermostat à circulation réfrigéré/chauffant ultra-basse température |
Affichage | VFD |
Capacité de chauffage | 1,3 kW |
Comprend | 2 raccords cannelés pour tubes de 8 et 10 mm de diamètre intérieur (raccords de pompe M10x1 femelle) |
Code produit | Marque | Gamme de températures | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Gamme de températures | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11964838
|
JULABO™
9162681 |
de −81 à +100°C | 6,5 L |
17435.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11904848
|
JULABO™
9162689 |
de −90 à +100°C | 8 L |
19055.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11950298
|
JULABO™
9162670 |
de −70 à +100°C | 4,5 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- AFFICHAGE VFD AGRÉABLE
- Clavier pour les points de consigne, les valeurs d’avertissement/de sécurité et les fonctions de menu
- Contrôle de la température en cascade PID3
- Étalonnage ATC3 à 3 points
- Connexion du capteur externe Pt100 pour les mesures et le contrôle
- POMPE INTELLIGENTE, étages de pompe à réglage électronique
- Système d’alerte rapide signalant un faible niveau de liquide (DBGM 203 06 059.8)
- Coupure en cas de surchauffe réglable, visible sur l’affichage
- Interface RS232 pour la communication en ligne
- Programmateur intégré pour 10 étapes du programme
- Régulation active du refroidissement
- La grille de ventilation facile à retirer permet un nettoyage facile
- Équipé de poignées ou de roulettes pour un transport facile
- Affichage visuel du niveau de liquide
Spécification
5 à 40°C | |
VFD | |
2 raccords cannelés pour tubes de 8 et 10 mm de diamètre intérieur (raccords de pompe M10x1 femelle) | |
±0,02°C |
Thermostat à circulation réfrigéré/chauffant ultra-basse température | |
1,3 kW | |
11-16 L/min | |
230 V |