Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Wash Buffer (10X)
ProcartaPlex Wash Buffer is for use with ProcartaPlex assays. It is supplied as a 10X concentrate and used for washing the ProcartaPlex assays using flat bottom plates.
87.25€ - 288.00€
Spécification
Type de produit | Tampon |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Instruments Luminex™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15542117
|
Invitrogen™
EPX-66666-000 |
1 de chaque |
87.25€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16396622
|
Invitrogen™
EPX-66666-001 |
200 mL |
288.00€
200mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ProcartaPlex Wash Buffer is for use with ProcartaPlex assays. It is supplied as a 10X concentrate and used for washing the ProcartaPlex assays using flat bottom plates. It is a simple mix of buffers, salts, and mild detergent.
ProcartaPlex Wash Buffer (10X) is included in our basic kits and off-the-shelf panels. Additionally, we offer it here as a stand-alone item.
Reported application
- Multiplex immunoassay
Spécification
Tampon | |
Instruments Luminex™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche.