Learn More
Invitrogen™ Kit de base pour humain ProcartaPlex
Solution idéale pour évaluer plusieurs biomarqueurs de protéines dans un seul échantillon. Ce kit comprend tous les réactifs spécifiques non ciblés : diluant de dosage, tampons de lavage, SA-PE et plaques. Découvrez notre vaste gamme de panneaux préconfigurés et d’analytes uniques combinables.
Marque: Invitrogen™ EPX010-10420-901
Includes:
- Tampon de lecture
- Tampon de lavage 10x
- Streptavidine-PE
- Tampon de dosage universel
- Diluant d’anticorps de détection humains
- Barrette de 8 tubes PCR
- Film adhésif
- Microplaque Greiner à 96 puits noire
Description
- Quantifiez plusieurs cibles dans les surnageants de culture cellulaire (SCC) / tissulaire, le sérum et le plasma
- Ce kit ne contient aucune plaque de filtration à écran multiple
- Les dosages ProcartaPlex utilisent la technologie Luminex™ xMAP pour effectuer une détection multi-analyte des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines
Spécification
Kit d’essai | |
Humaine | |
Voir le certificat d’analyse | |
ProcartaPlex™ |
96 dosages | |
Combinable | |
Instrument Luminex |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
443150-000 | Certificat d’analyse | 27/03/2025 | |
439451-000 | Certificat d’analyse | 27/03/2025 | |
440199-000 | Certificat d’analyse | 27/03/2025 | |
439451-000 | Certificat d’analyse | 10/02/2025 | |
440199-000 | Certificat d’analyse | 07/02/2025 |