Learn More
Ebro Electronic™ Sondes pour la série de thermomètres à cœur TFX 410/420
Thermomètre précis et très robuste avec un grand écran
Marque: Ebro Electronic™ 1341-4168
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Thermomètre pour diverses applications en alimentation, laboratoire, usage industriel. Tous les thermomètres comprennent un certificat d'étalonnage d'usine.Spécification
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Single-use | |
30 mm | |
Factory calibration certificate | |
1,5m | |
Metal | |
Pénétration | |
Sonde de pénétration | |
400°C | |
-50°C à +400°C | |
DIN CEI 584, classe 1 |
3 mm | |
Various different applications in food and pharma | |
Totale ou partielle | |
250 mm | |
120 mm | |
TPX 400-150 | |
0.12 kg | |
With cable | |
-50°C | |
TFX 410-1, TFX 420 | |
100 mm |