Learn More
PRKCSH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | PRKCSH |
|---|---|
| Concentration | 0.26 mg/mL |
| Applications | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16879683
|
Proteintech
12148-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16869683
|
Proteintech
12148-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SET domain-containing proteins, such as SMYD2, catalyze lysine methylation.Spécification
| PRKCSH | |
| Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| O08795, P14314 | |
| 19089, 300445, 5589 | |
| PRKCSH Fusion Protein Ag2796 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PRKCSH |
| 0.26 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| 80K H protein, AGE R2, G19P1, Glucosidase 2 subunit beta, Glucosidase II subunit beta, PCLD, PKCSH, PLD1, PRKCSH | |
| Prkcsh | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |