Learn More
Gibco™ Primary Rat Cortex Neurons, Sprague Dawley
Les neurones de cortex de rat primaire Gibco™, Sprague Dawley, sont isolés et cryoconservés à partir d’embryons de rats Sprague Dawley de 18 jours.
258.00€ - 668.00€
Spécification
Contenu et stockage | À conserver dans de l’azote liquide. |
---|---|
Age | Fœtal |
Type de cellule | Cellules neurales |
Culture Type | Culture de cellules de mammifères |
Forme | Cryoconservé |
Code produit | Marque | Nbre de cellules | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de cellules | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15906482
|
Gibco™
A36511 |
1 x 10^6 |
258.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916482
|
Gibco™
A36512 |
4 x 10^6 |
668.00€
4 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Une alternative flexible, prête à l’emploi et de qualité aux neurones frais. Ces neurones produisent systématiquement une viabilité post-décongélation dans la plage de 50 à 80 %, ont une grande pureté neuronale et sont validés pour leur fonctionnalité.
• Viabilité élevée : viabilité après décongélation de 50 % ou plus
• Haute pureté : phénotype neuronal supérieur à 90 %
• Validé sur le plan fonctionnel : testé quant au flux de calcium synchrone spontané et à l’activité de libération synaptique
Spécification
À conserver dans de l’azote liquide. | |
Cellules neurales | |
Cryoconservé | |
Cortex | |
Pureté cellulaire, stérilité, viabilité, mycoplasme |
Fœtal | |
Culture de cellules de mammifères | |
Rat | |
Neurone de cortex de rat |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.